Fortfahren mit
51269
Dihydroxyacetone phosphate Hemimagnesiumsalz Hydrat
≥95% (TLC)
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate Hemimagnesiumsalz Hydrat, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone Hemimagnesiumsalz Hydrat, DHAP Mg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5Mg0.5O6P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.19 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.OCC(=O)COP(O)(=O)O[Mg]OP(O)(=O)OCC(=O)CO
InChI
1S/2C3H7O6P.Mg.H2O/c2*4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h2*4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XIBMKSGIYJARCI-UHFFFAOYSA-L
Application
Dihydroxyacetone phosphate hemimagnesium salt hydrate (DHAP Mg) is a magnesium salt of DHAP. DHAP may be used as the substrate to characterize enzymes such as fructose bisphosphate aldolase and triose phosphate isomerase.
Biochem/physiol Actions
Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) is a metabolic intermediate involved in many pathways, including glycolysis, gluconeogenesis, glycerol metabolism, phosphatidic acid synthesis, fat metabolism, and the Calvin cycle.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3744261668D7137
assay
≥95% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)