Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8NaO7P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥50% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)COP(O)([O-])=O
InChI
1S/C4H9O7P.Na/c5-1-3(6)4(7)2-11-12(8,9)10;/h1,3-4,6-7H,2H2,(H2,8,9,10);/q;+1/p-1/t3-,4+;/m0./s1
InChI key
KKDBADMPNGAKHM-RFKZQXLXSA-M
Application
D-Erythrose-4-phosphat (E4P) wird als Substrat zum Identifizieren, Differenzieren und Charakterisieren von 2-Keto-3-desoxy-6-phosphogalactonat (KDPGal)-Aldolase(n) und 3-Desoxy-D-arabino-heptulosonat-7-phosphat (DAH7P)-Synthase(n) verwendet, die in Mikroorganismen und Pflanzen den Shikimatweg induzieren. Es kann als Substrat zum Identifizieren, Differenzieren und Charakterisieren von Glyceraldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase(n) (GAPDH) verwendet werden, die an der Entwicklung des Oberflächenantigens und Virulenzfaktors in pathogenen Mikroorganismen beteiligt ist/sind. E4P kann in der Malariaforschung als Inhibitor der PfPdx1-Komponente der PLP (Pyridoxal-5′-Phosphat)-Synthase, einem enzymatischen Komplex, der für die De-novo-Synthese von Vitamin B6 in Plasmodium falciparum verantwortlich ist, verwendet werden.
Biochem/physiol Actions
Erythrose-4-phosphat ist ein Zwischenprodukt im Penntosephosphatweg sowie bei der Biosynthese von Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan und beim Stoffwechsel von Vitamin B6.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?