G6526
D-Glucose-6-Phosphat Kaliumsalz
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
Synonym(e):
D(+)-Glucopyranose-6-phosphat Kaliumsalz, Robison-Ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
Form
powder
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
Kationenspuren
K: 10.16-15.88% (ICP anhydrous)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K].OC1OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;
InChIKey
UTZCQRPSJJQUEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.