Fortfahren mit
68264
α-Hydroxyisobutyronitril-β-D-glucopyranosid
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
α-Hydroxyisobutyronitril-β-D-glucose, 2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-2-methylpropionitrile, Linamarin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 581.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
CHF 581.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -26.5±2.0°, c = 1 in H2O
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C#N
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,4-11)17-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)16-9/h5-9,12-15H,3H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
QLTCHMYAEJEXBT-ZEBDFXRSSA-N
Application
Linamarin, a cyanogenic glucose substrate, is used together with β-glucosidase, linamarase, to produce cyanide in vivo as a potential anticancer strategy.
Biochem/physiol Actions
Linamarin is a cyanogenic glucoside found in the leaves and roots of plants such as cassava, lima beans, and flax. Upon exposure to enzymes and gut flora in the human intestine, linamarin and its methylated relative lotaustralin can decompose to the toxic chemical hydrogen cyanide
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
10050M0779G9662
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC and GC)
assay
≥90%
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder or solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)