Wichtige Dokumente
F4125
Ficin from fig tree latex
saline suspension, ≥1.0 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Debricin, Ficain, higueroxyl delabarre
Größe auswählen
CHF 183.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 183.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
fig tree (latex)
Qualitätsniveau
Form
saline suspension
Spezifische Aktivität
≥1.0 units/mg protein (biuret)
Mol-Gew.
23.8 kDa
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
pI: 9.0
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Inhibitor
Substrat
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This procedure may be used for all Ficin products.