5.08436
AEBSF Hydrochloride
InSolution, ≥97%, Specific, irreversible inhibitor of serine proteases
Synonym(e):
InSolution AEBSF, Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonylfluoride, HCl, 4-(2-Aminoethyl)benzene-1-sulfonylfluoride, HCl, AEBSF, HCl InSolution
Größe auswählen
CHF 129.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 129.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChIKey
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem.116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm.6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R., and Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable