Fortfahren mit
F3040
Monoklonaler ANTI-FLAG®-M1-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
clone M1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 553.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’050.00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’970.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
M1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
139
CHF 553.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Bioreactor)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
purified by
using Protein A
species reactivity
all
concentration
2-5 mg/mL
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der monoklonale Antikörper ANTI-FLAG M1 IgG2b bindet am freien N-Terminus an Proteine mit einem FLAG-Marker.
Aufbereitungsmethode – Protein A
Immunogen
FLAG; Peptid-Sequenz DYKDDDDK
Application
Der monoklonale ANTI-FLAG®-M1-Antikörper ist für die Immunpräzipitation, Western Blot oder EIA in Hefe-, Tier- und E.-coli-Zellen geeignet.
Anwendungen, bei denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wird, und die dazugehörigen Peer-Review-Papers sind nachstehend aufgeführt.
Chromatin-Immunpräzipitation (1 Paper)
Immunfluoreszenz (1 Paper)
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG-®Literatur-Portal.
Biochem/physiol Actions
Bindet an das FLAG-Epitop, wenn es sich am freien Aminoterminus eines Fusionsproteins befindet. Bindet nicht an Met-FLAG-Fusionsproteine, weshalb es keine unverarbeiteten, zytoplasmatisch exprimierten Proteine erkennt. Die Bindung ist Ca2+-abhängig; der Komplex dissoziiert bei Abwesenheit von Calciumionen.
Physical form
Lösung in 10 mM Natriumphosphat, 150 mM NaCl (pH 7,4) mit 0,02 % (w/v) Natriumazid.
Preparation Note
Antikörper zu 10 μg/mL in 0,05 M TBS (pH 7,4) mit 1 mM CaCl2 verdünnen.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F4042F9291F1804
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
M1, monoclonal
clone
M5, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
biological source
(Bioreactor)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 10 μg/mL
technique(s)
dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)