Fortfahren mit
F4049
Monoklonales ANTI-FLAG®-M2-FITC in Maus hergestellte Antikörper
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 658.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'460.00
5 x 1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'230.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
IF (d)
Citations:
114
CHF 658.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der Anti-Flag-M2-FITC-Antikörper wird für den Nachweis von Flag-Fusionsproteinen verwendet. Dieser monoklonale Antikörper wird in der Maus produziert und kovalent an Fluorescein-Isothiocyanat (FITC) konjugiert. Der Antikörper erkennt die Flag-Sequenz am N-Terminus, am Met-N-Terminus und am C-Terminus. Die Bindung ist nicht Calcium-abhängig. F4049 ist ein affinitätsgereinigter Antikörper, der die Sensitivität der meisten Anwendungen erhöht.
Application
Der Antikörper ist geeignet für Immunfluoreszenz, Immunzytochemie, Immunhistochemie, Immunblotting, Durchflusszytometrie und Elektronenmikroskopie. Besonders nützlich für den Nachweis von FLAG-Fusionsproteinen in einem Mauswirt, wo sekundäre Antikörper eine Kreuzreaktivität verursachen können.
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG-®Literatur-Portal.
Physical form
Lösung in 10 mM phosphatgepufferter Kochsalzlösung, mit 1 % BSA und 0,1 % Natriumazid, pH 7,4.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A9594F3165F9291
description
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
description
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
description
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
conjugate
FITC conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
biotin conjugate
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)