Fortfahren mit
A9469
Monoklonale ANTI-FLAG® M2-Alkalische Phosphatase in Maus hergestellte Antikörper
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 542.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’120.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106514
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
54
CHF 542.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ALPL(249)
General description
Monoklonale ANTI-FLAG® M2- Alkalische Phosphatase ist ein aufgereinigter Maus-IgG-1-Antikörper, der kovalent an alkalische Phosphatase (AP) aus Kalbsinnereien konjugiert ist. Das Antikörperkonjugat bindet an FLAG® Fusionsproteine und erkennt das FLAG® Epitop an allen Positionen des Fusionsproteins (N-Terminus, Met-N-Terminus, C-Terminus oder interne FLAG® Peptide).
Application
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Alkalische-Phosphatase-Antikörper der Maus hat folgende Anwendungen:
  • in direkten Gewebe-Blot-Immunassays von Proben aus den Blattstielen von Süßorangen[1]
  • beim Screening der Internalisierung von delta-Opioidrezeptoren
  • für ein Screening auf zellfreie Proteinexpression mittels ELISA
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde sowie die zugehörigen "Peer Reviewed"-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Western Blot (1 Publikation)
Physical form
Lösung in Tris-gepufferter Kochsalzlösung, enthält 50 % Glycerin plus Konservierungsmittel und Stabilisator.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F1804F3165F4049
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antibody form
purified immunoglobulin
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
form
buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)