Fortfahren mit
F9291
Monoklonaler ANTI-FLAG® BioM2 in Maus hergestellte Antikörper
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Monoklonaler ANTI-FLAG® M2-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 562.00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'160.00
5 x 1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2'740.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
biotin conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
DB, FLAG purification
Citations:
128
CHF 562.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
mouse
conjugate
biotin conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
FLAG purification: suitable, dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der monoklonale Anti-FLAG-Antikörper BioM2 von der Maus ist über eine Hydrazidbindung kovalent an Biotin gebunden. Der Antikörper erkennt die FLAG-Sequenz am N-Terminus, am Met-N-Terminus und am C-Terminus von FLAG-Fusionsproteinen.
Application
Biotin-markierte Antikörper werden für Immundetektionsmethoden eingesetzt, bei denen mit Avidin oder Streptavidin konjugierte Reporterenzyme wie Streptavidin-Peroxidase verwendet werden. Primärantikörper-Konjugate werden bei Verwendung von Mäusezellen als Wirt der rekombinanten Proteine vorgezogen.
Die Antikörper eignen sich für Immunfluoreszenz-, Western-Blot- und Mikroskopie-Anwendungen und zur Bildung von Avidin-Biotin-Komplexen.
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Physical form
Lösung in 50 % Glycerol, 10 mM Natriumphosphat, pH 7,25; enthält 150 mM NaCl und 0,02 % Natriumazid.
Preparation Note
Antikörper in TBS (0,05 M Tris, pH 7,4, mit 0,15 M NaCl) bis zu einer Endkonzentration von 1-10μg/mL auflösen.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F3165F1804A9594
description
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
description
clone M2, purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass), buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
description
1.0-1.2 mg/mL, clone M2, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
description
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
biotin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
CY3 conjugate
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
technique(s)
FLAG purification: suitable, dot blot: suitable (chemiluminescent detection)
technique(s)
western blot: 10 μg/mL (Protein A), FLAG purification: suitable
technique(s)
FLAG purification: suitable
technique(s)
FLAG purification: suitable, direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)