Fortfahren mit
F7425
ANTI-FLAG® in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
0.2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 805.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.32
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, IF, IP, WB CL
Citations:
3023
CHF 805.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
all
concentration
~0.8 mg/mL
technique(s)
dot blot: 1-2.5 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK, western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
isotype
IgG
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der polyklonale Anti-FLAG-Kaninchenantikörper ANTI-FLAG erkennt das FLAG-Epitop auf FLAG-Fusionsproteinen. Dieser Antikörper reagiert mit N-terminalen, Met-N-terminalen und C-terminalen FLAG-Fusionsproteinen.
Das FLAG-Epitop ist ein Protein aus acht Aminosäuren mit einer Enterokinase-Spaltstelle.
Immunogen
FLAG; Peptid-Sequenz DYKDDDDK
Application
Der Antikörper erkennt das FLAG-Epitop auf FLAG-markierten Fusionsproteinen am N-Terminus oder C-Terminus in Dot-Blot-, Immunblot-, Immunpräzipitations- und Immunzytochemie-Assays.
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Biochem/physiol Actions
Das FLAG-Epitop spielt eine entscheidende Rolle bei der Immunaffinitätsaufreinigung von Fusionsproteinen.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, enthält 1 % Rinderserumalbumin und 15 mM Natriumazid
Preparation Note
Mittels Affinitätschromatographie auf einer Säule mit dem immunisierenden Peptid aufgereinigt.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F2555SAB4200119A9594
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone SIG1-25, ascites fluid
description
2-4 mg/mL, clone 6F7, purified immunoglobulin
description
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution (Supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
species reactivity
all
species reactivity
-
species reactivity
all
species reactivity
all
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
CY3 conjugate
clone
polyclonal
clone
SIG1-25, monoclonal
clone
6F7, monoclonal
clone
M2, monoclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein, dot blot: 1-2.5 μg/mL, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK, immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1:250-1:500 using extracts of transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein, immunocytochemistry: 1:125-1:250 using transiently transfected cells expressing FLAG (sequence at the N-terminus)-tagged protein fixed with paraformaldehyde/Triton X-100
technique(s)
western blot: 1:1,000-1:2,000 using extracts of transfected cells expressing C-terminal FLAG-tagged fusion protein
technique(s)
direct immunofluorescence: 10 μg/mL using mammalian cells fixed with methanol:acetone
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Can this AB (F7425) used for mouse 30um thick section. mouse will be perfused with 4% PFA and than cryopreserved. thanks
    1 answer
    1. This product has been recommended for use in immunofluorescence and indirect immunofluorescence at 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK. It has not been tested for use in IHC applications. The end-user will need to optimize the assay. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/207/353/f7425dat-ms.pdf
      In general, antibodies work well on 5-15 uM sections, for 30 uM sections, blocking /permeabilization steps and antibody dilution, the incubation time will need to be optimized by end user. Please see the links below to review an alternative anti-Flag antibody that may be more suitable for this application. Note that this product is a mouse monoclonal antibody:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/747/f1804bul-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f1804
      Helpful?
  2. Is there a recommended isotype control for this antibody?
    1 answer
    1. Any rabbit IgG such as product I5006 would be an appropriate isotype control for this antibody.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. What are the positive controls that can be used with Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The positive controls that can be used are as follows:Amino-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7582Carboxy-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7457Amino-terminal Met-FLAG-BAP fusion protein, Product No. P5975.
      Helpful?
  5. How much Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, should be used in western blotting and ELISA applications?
    1 answer
    1. For a Western blot from a PAGE run (preferably) under denaturing conditions, a 1:400 dilution of this antibody should be used.  A 1-10 μg/ml concentration should be used when using thie antibody in an ELISA application.
      Helpful?
  6. Is Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, a monoclonal or polyclonal?
    1 answer
    1. F7425 is a polyclonal antibody from rabbit.
      Helpful?
  7. What is the concentration of Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 answer
    1. The concentration is 0.9 mg protein per ml.
      Helpful?
  8. Is there any references for the use of Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit, in immunohistochemistry or western blotting?
    1 answer
    1. K. Schafer and T. Braun, Monoclonal Anti-FLAG Antibodies React with a New Isoform of Rat Mg++ Dependent Protein Phosphatase. Biochemical and Biophysical Research Communications, 207, 708.
      Helpful?
  9. How to get rid of background when using Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit,?
    1 answer
    1. To reduce non-specific background on tissue staining, a small amount of Triton X-100 (Product No. X100 or T8787), can be added to the wash buffers and antibody incubation buffers. Try a Triton X-100 concentration of 0.1% to start. Tween 20 (Product No. P5927) can also be used.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Nottingham
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Western blotting
    I HAVE USED THIS ANTIBODY ALOT DURING MY RESEARCH. AND IT HAS WORKED PERFECTLY.
    Helpful?