E8155
Extract-N-Amp™ PCR-Verdünnungsmittel
colorless, storage temp.:2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Extract-N-Amp™ PCR-Verdünnungsmittel ist zum Einsatz mit allen Extract-N-Amp, REDExtract-N-Amp™ und SYBR® Green Extract-N-Amp PCR-Kits vorgesehen, mit Ausnahme der Extract-N-Amp und REDExtract-N-Amp Blut-PCR-Kits. Es wurde speziell zum Verdünnen von Proben extrahierter DNA vor der PCR formuliert. Dieser Schritt kann die Amplifikation des Markergens verbessern, indem die Bildung von chimären Molekülen minimiert und die PCR-Inhibitorkonzentrationen gesteigert werden. Extract-N-Amp™ PCR-Verdünnungsmittel ist als Ergänzung zu den Kit-Reagenzien vorgesehen. Die Verwendung dieses Reagens vermeidet den Einsatz von Kit-Reagenzien, die viele Verdünnungen benötigen.
Rechtliche Hinweise
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
DNA template dilution impacts amplicon sequencing-based estimates of soil fungal diversity
PhytoKeys, 100-107 (2018)
Artikel
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.