Fortfahren mit
D5688
Verdünnungslösung
Extract-N-Amp Plant Dilution Solution
Synonym(e):
Direkte PCR – Verdünnungslösung für Pflanzen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 46.80
1.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 86.80
120 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 402.00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’620.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
12352200
CHF 46.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
storage temp.
−20°C
General description
Verdünnungslösung zur Verwendung mit Sigma′s Extract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kit. Sobald die DNA aus dem Blattgewebe extrahiert wurde, wird die Verdünnungslösung zu dem Extrakt hinzugegeben, um die hemmenden Substanzen zu neutralisieren. Das Extrakt ist anschließend PCR-bereit.
Application
Die Verdünnungslösung (Extract-N-Amp Pflanzen-Verdünnungslösung) wird in der direkten PCR-Amplifikation und zur Herstellung von DNA-Templates eingesetzt.[1][2]
Legal Information
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9784T3073N3910
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
DNA amplification: suitable, DNA extraction: suitable, PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
input
crude DNA
input
-
input
crude DNA
input
crude DNA
feature
Direct PCR
feature
-
feature
Direct PCR
feature
Direct PCR
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)