Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
30 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 352.00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-457-8
NACRES:
NA.55
CHF 352.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
usage
30 mL sufficient for 1,000 extractions, sufficient for 1000 reactions
feature
Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
input
crude DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Die Gewebevorbereitungslösung ist zur Verwendung mit den Extract-N-Amp™ Tissue PCR Kits, REDExtract-N-Amp™ Tissue PCR Kits und SYBR™ Green Extract-N-Amp Tissue PCR Kits vorgesehen. Das Produkt ist zur Ergänzung der Kit-Reagenzien vorgesehen, wenn viele Extraktionen durchgeführt werden.
Application
Die Gewebezubereitungslösung wird wie folgt verwendet:
Legal Information
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA | input crude DNA |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| feature Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR | feature Direct PCR | feature dNTPs included, hotstart, Direct PCR |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?