Merck
XNAPR
Sigma-Aldrich
REDExtract-N-Amp Plant PCR-Kit
sufficient for 1000 extractions, sufficient for 1000 amplifications
Synonym(e):
Plant direct PCR kit, Plant direct PCR kit with loading dye
Größe auswählen
1 KIT
CHF 2’610.00
CHF 2’610.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 2’610.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106303
NACRES:
NA.55
CHF 2’610.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Verwendung
sufficient for 1000 amplifications
sufficient for 1000 extractions
sufficient for 1000 reactions
Leistungsmerkmale
dNTPs included
hotstart
Methode(n)
PCR: suitable
Farbe
red
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die REDExtract-N-Amp Plant PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion genomischer DNA aus Pflanzenblättern und für die Amplifikation der Ziele von Interesse mittels PCR erforderlich sind. Eine neuartige Extraktionslösung macht das Einfrieren von Pflanzengewebe in flüssigem Stickstoff bzw. eine mechanische Unterbrechung, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Ausfällung der DNA überflüssig. Das Kit enthält auch einen PCR ReadyMix, der insbesondere für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert wurde. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen zur Analyse einfach auf Agarose-Gele aufgetragen werden können.
Die genomische DNA wird aus den 0,5 bis 0,7 cm großen Pflanzenblattscheiben extrahiert, die mit einem Standard-Papierlocher ausgestanzt und einfach 10 Minuten bei 95 oC in einer Extraktionslösung inkubiert wurden. Die gleiche Menge Verdünnungslösung wird dem Extrakt hinzugefügt, um die hemmenden Substanzen vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix hinzugefügt.
Die REDExtract-N-Amp Pflanzen-PCR-Kits ermöglichen den schnellen Nachweis von Pflanzenpathogenen durch direkte PCR (Polymerase-Kettenreaktion). Diese Kits enthalten alle Reagenzien, die für eine schnelle Extraktion von genomischer DNA aus Pflanzenblättern und für die Amplifikation von Zielen von Interesse mittels direkter PCR erforderlich sind. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen zur Analyse einfach auf Agarosegele aufgetragen werden können.
Anwendung
REDExtract-N-Amp Plant PCR Kit has been used to extract genomic DNA from leaves and mycelial lawns.[1][2][3] It has also been used for polymerase chain reaction.[4][5][6][7]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Extraktion genomischer Pflanzen-DNA für die PCR in einem einzigen Schritt in weniger als 15 Minuten
  • Erfordert weder Einfrieren noch mechanischen Aufschluss, organische Extraktion, Säulenaufreinigung oder Fällung
  • Speziell formulierter PCR ReadyMix zur Verwendung in Verbindung mit dem Extrakt
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • REDExtract-N-Amp erfordert keine Probenpuffer oder Tracking-Farbstoffe für die Gelanalyse
  • Kompatibel mit Hochdurchsatzanforderungen für die genetische Analyse von Pflanzen
  • Extrakt bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil
  • Genomische DNA für PCR in weniger als 15 Minuten
  • Ein PCR ReadyMix, speziell zur Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert
  • Heißstart-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Bei 4 °C ist das Extrakt mindestens 6 Monate haltbar
Komponenten
Kits enthalten Verdünnungslösung, Extraktionslösung und REDExtract-N-Amp PCR-Reaktionsgemisch.
Sonstige Hinweise
For additional information, please see www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Rechtliche Hinweise
Der Kauf dieses Produkts schließt eine Immunität gegen eine Klage unter den in der Produktbeilage angegebenen Patenten ein, wonach nur die erworbene Menge für die internen Forschungszwecke des Käufers verwendet werden darf. Es werden keine anderen Patentrechte (wie z. B. 5′-Nukleaseprozess-Patentrechte) übertragen, weder ausdrücklich noch stillschweigend noch durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit noch durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sandra J Hey et al.
Plant biotechnology journal, 4(2), 219-229 (2006-12-21)
The regulation of phytosterol biosynthesis in seeds is of interest to biotechnologists because of the efficacy of dietary phytosterols in reducing blood cholesterol in humans. Mevalonate synthesis via 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMG-CoA reductase) is a key step in phytosterol biosynthesis.
Cynthia E Gallagher et al.
Plant physiology, 135(3), 1776-1783 (2004-07-13)
Despite ongoing research on carotenoid biosynthesis in model organisms, there is a paucity of information on pathway regulation operating in the grasses (Poaceae), which include plants of world-wide agronomic importance. As a result, efforts to either breed for or metabolically
José F Cobo-Díaz et al.
Systematic and applied microbiology, 37(3), 177-185 (2013-11-26)
Genista versicolor is an endemic legume from Sierra Nevada National Park which constitutes one of the UNESCO-recognized Biosphere Reserves. In the present study, a collection of strains nodulating this legume was analysed in characteristic soils of this ecosystem. Most strains
Martha E Trujillo et al.
The ISME journal, 4(10), 1265-1281 (2010-05-07)
Our current knowledge of plant-microbe interactions indicate that populations inhabiting a host plant are not restricted to a single microbial species but comprise several genera and species. No one knows if communities inside plants interact, and it has been speculated
Rowan S McKibbin et al.
Plant biotechnology journal, 4(4), 409-418 (2006-12-21)
Transgenic potato (Solanum tuberosum cv. Prairie) lines were produced over-expressing a sucrose non-fermenting-1-related protein kinase-1 gene (SnRK1) under the control of a patatin (tuber-specific) promoter. SnRK1 activity in the tubers of three independent transgenic lines was increased by 55%-167% compared
Artikel
Extract-N-Amp kits extract and amplify genomic DNA, optimized for plant tissue without inhibition concerns.
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Protokolle
REDExtract-N-Amp Plant PCR kit includes loading dye for easy gel loading after plant genomic DNA extraction.