Fortfahren mit
E0781
Extract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ mit qPCR-Referenzfarbstoff
125 mL sufficient for 10000 amplifications, hotstart, dNTPs included
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
125 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 11'060.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
CHF 11'060.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Amplification ReadyMix to supplement Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue kits
Quality Segment
usage
sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
feature
dNTPs included, hotstart
application(s)
agriculture
detection method
probe-based
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Extract-N-Amp PCR ReadyMix mit qPCR-Referenzfarbstoff ist zur Verwendung mit dem Extract-N-Amp Pflanzen-Kit und dem Extract-N-Amp Gewebe-PCR-Kit von Sigma bestimmt. Alle Kits enthalten genügend PCR ReadyMix für eine PCR-Reaktion pro Extraktion. Wenn jedoch weitere PCR-Reaktionen erforderlich sind, wird möglicherweise eine zusätzliche Menge an PCR ReadyMix benötigt. Sigmas Referenzfarbstoff für qPCR ist ein proprietärer Farbstoff zum Einsatz bei der Echtzeit-PCR. Er dient der Normalisierung von Reaktionsdaten bei Verwendung von SYBR Green, molekularen Sonden oder doppelt markierten Sondenchemikalien bei Verfahren mit Echtzeitnachweis. Die Geräteeinstellungen für den ROX-Referenzfarbstoff sind zur Messung des Referenzfarbstoffs für die qPCR ausreichend.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P8115R4775L6669
description
125 mL sufficient for 10000 amplifications, hotstart, dNTPs included
description
12 mL sufficient for 1000 amplifications
description
Ready-to-use 2X PCR Master Mix with Loading Dye
description
For fast probe-based quantitative PCR
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
description
Amplification ReadyMix to supplement Extract-N-Amp Plant and Extract-N-Amp Tissue kits
description
-
description
-
description
-
usage
sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
usage
12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 100 reactions, 1.2 mL sufficient for 100 amplifications, 12 mL sufficient for 1000 amplifications, sufficient for 10000 reactions, 125 mL sufficient for 10000 amplifications
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 2000 reactions
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Was ist los?
WGK 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)