Fortfahren mit
XNAS
REDExtract-N-Amp Samen-PCR-Kit
sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 amplifications
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 319.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106303
CHF 319.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
technique(s)
PCR: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Die REDExtract-N-Amp Samen-PCR-Kits enthalten alle Reagenzien, die für die schnelle Extraktion von DNA aus einer breiten Palette von Pflanzensamen und für die Amplifikation der jeweiligen Ziele von Interesse mittels direkter PCR (Polymerase-Kettenreaktion) erforderlich sind. Eine neuartige Extraktionsmethode macht langwierige enzymatische Aufschlüsse unnötig. Das Kit enthält außerdem ein Hot-Start-PCR-Reaktionsgemisch, das speziell für die Amplifikation direkt aus dem Extrakt konzipiert ist. Der REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix enthält einen inerten Farbstoff, der als Tracking-Farbstoff dient und mit dem die PCR-Reaktionen einfach auf Agarosegele zur Analyse aufgetragen werden können.
Application
Das REDExtract-N-Amp Samen-PCR-Kit wird zur DNA-Extraktion[1][2] und zur Amplifikation des Hygromycin-Resistenzgens (hpt) mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) verwendet.[3]
Biochem/physiol Actions
Das Kit enthält validierte Protokolle zur Extraktion und Amplifikation genomischer DNA aus den Samen von Mais, Weizen, Sonnenblume, Baumwolle, Soja, Sorghum, Raps und Arabidopsis. Weitere Protokolle sind verfügbar. Bei einem typischen Verfahren wird genomische DNA aus einer zermahlenen Probe extrahiert, die 10 Minuten lang bei Raumtemperatur in der Samenvorbereitungslösung und der Extraktionslösung inkubiert wurde. Die Probe wird 3 Minuten lang auf 95 °C erhitzt und mit einer dritten Lösung gemischt, um Hemmstoffe vor der PCR zu neutralisieren. Ein Teil des DNA-Extrakts wird dann der im Kit enthaltenen PCR-Reaktion mit Primern und Extract-N-Amp PCR Reaction Mix hinzugefügt und die PCR wird gestartet.
Features and Benefits
  • Ideal für schnelle Ergebnisse bei der Genotypisierung
  • Schnelle Extraktion genomischer DNA für die PCR in 15 Minuten
  • Kein langwieriger enzymatischer Aufschluss
  • Hot-Start-Antikörper für hochspezifische PCR-Amplifikation genomischer DNA
  • Mit einer breiten Palette von Samenquellen kompatibel
  • Extrakte sind bei 4 °C mindestens 6 Monate stabil, was mehrere erneute Assays ermöglicht
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
  • Keine Säulenaufreinigung oder Zentrifugation erforderlich
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/extract-n-amp.
Legal Information
Antikörper lizenziert für In-vitro-Forschung unter U.S. Patenten Nr. 5,338,671 und 5,587,287 und den entsprechenden Patenten in anderen Ländern. Der Nukleinsäurefarbstoff SYBR Green ist ausschließlich zu Forschungs- und Entwicklungszwecken für die Verwendung in der Echtzeit-PCR durch Endanwender unter US-Patent-Nr. 5,436,134 von Molecular Probes, Inc. lizenziert. SYBR ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5,789,224, 5,618,711, 6,127,155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent-Nr. 5,079,352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Extract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDExtract-N-Amp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
XNASSXNAS2XNAPS
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
feature
dNTPs included, Direct PCR, hotstart
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
feature
dNTPs included, hotstart, Direct PCR
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions
usage
sufficient for 100 amplifications, sufficient for 100 extractions, sufficient for 100 reactions
usage
sufficient for 10 amplifications, sufficient for 10 extractions, sufficient for 10 reactions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under REDExtract-N-Amp Samen-PCR-Kit
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Seed Preparation Solution
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Extraction Solution
    SDB
  • Neutralization Solution B
    SDB
  • REDExtract-N-Amp PCR Reaction Mix
    SDB
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)