Fortfahren mit
E6758
Ethylendiamintetraessigsäure
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
EDTA, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure, Ethylendinitrilotetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 73.40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 274.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
CHF 73.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.5%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: chelator
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 100 mg/mL
density
1.46 g/cm3 at 20 °C
cation traces
C: 40.7-41.5%, N: 9.3-9.8%
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethylendiamintetraessigsäure wurde verwendet:
  • als Bestandteil des Peptidverdünnungspuffers für intrazelluläre BH3 (Bcl-2-Homologie-Domäne (BH-Domäne)) für die Profilerstellung und Validierung von Profilen
  • als Bestandteil des Mediums für die Kultur von Hepatische Sternzellen (HSC)
  • als Bestandteil des Homogenisierungspuffers für die Proteinextraktion aus Augengewebe
  • zum Stoppen der Benzonase-Reaktion im Lysepuffer
Biochem/physiol Actions
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) ist ein Antikoagulans, das hauptsächlich zur Verhinderung der Gerinnung von Blutproben eingesetzt wird. EDTA kann die Aggregation von Blutplättchen auslösen, was zu einer Pseudothrombozytopenie führt. EDTA dient zusammen mit Tetracyclin als Wurzelkonditionierungsmittel und sorgt für Linderung bei Zahnfleischentzündungen. Die EDTA-Tetracyclin-Therapie senkt bei Atherosklerose den Kalziumspiegel in den Koronararterien. Durch Verabreichung von Kalzium-Dinatrium-EDTA kann das Fortschreiten einer chronischen Nierenerkrankung wirksam verlangsamt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
798681EDRDD017
description
anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥98%
description
purified grade, ≥98.5%, powder
description
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri™, ACS reagent, 99.4-100.6%
grade
anhydrous
grade
-
grade
purified grade
grade
ACS reagent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98.5%
assay
≥98%
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
Redi-Dri™
product line
-
product line
Redi-Dri™
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylendiamintetraessigsäure
Signalwort
Warning
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zielorgane
Respiratory Tract
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf