34103-M
EDTA tetrasodium tetrahydrate salt
≥99% (titration), solid, chelating agent, Calbiochem®
Synonym(e):
EDTA, Tetranatrium-Tetrahydratsalz, Ethylendiamintetraessigsäure, 4Na, 4H₂O
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
EDTA, Tetranatrium-Tetrahydratsalz, Organic chelating agent used in ion exchange, metal chelation, antioxidation procedures, spectrophotometric titration, and other chemical procedures.
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
solid
Wirksamkeit
22 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 200 mg/mL
Kationenspuren
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001%
Lagertemp.
10-30°C
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.4H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;4*1H2/q;4*+1;;;;/p-4
InChIKey
XFLNVMPCPRLYBE-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
H+-ATPase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2