Wichtige Dokumente
E4884
Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
ACS reagent, 99.0-101.0%
Synonym(e):
Dinatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, EDTA Dinatriumsalz, EDTA-Na2, Edathamil, Edetat Dinatriumsalz Dihydrat, Sequestrene Na2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Assay
99.0-101.0%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: chelator
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
≤0.1% Nitrilotriacetic acid ([HOCOCH2]3N)
pH-Wert
4.0-6.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
248 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 g/L at 20 °C
Kationenspuren
Fe: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP-OES)
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Radioimmunpräzipitations-Assay-Puffer (RIPA-Puffer) zur Herstellung von Ganzzell-Lysat von C2C12-Maus-Skelettmyoblasten
- Lysepuffer und IgG-Harz-Wasch- und Equilibrierungspuffer zur Aufreinigung von humanen Proteasom-Regulationspartikeln (RPs)
- M-Puffer zur Isolierung von humanen Kardiomyozyten-Vorläuferzellen (CMPCs) aus fötalem Herzgewebe
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.