Fortfahren mit
E6654
EZview Red Anti-c-Myc-Affinitätsgel
Synonym(e):
Anti-c-Myc affinity resin, Anti-c-Myc agarose beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 710.00
5 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’180.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Technique(s):
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Species reactivity:
-
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
143
CHF 710.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
analyte chemical class(es)
proteins (c-Myc)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
capacity
~0.05 mg/mL binding capacity
storage temp.
2-8°C
General description
Das EZview Red Anti-c-Myc-Affinitätsgel ist ein aus Kaninchen-Anti-c-Myc-Antikörper bestehendes Harz, bei dem die Antikörper kovalent an 4 % Agarose-Beads gebunden sind. Das Affinitätsgel wird verwendet, um c-Myc-Fusionsproteine an Proben wie Zelllysate und Gewebe zu binden und c-Myc-markierte Proteine zur Vorbereitung für Immunpräzipitations-Assays aufzureinigen. Der rote Farbstoff sorgt für eine bessere Sichtbarkeit und effizientere Ergebnisse.
Agarose-Beads binden an N-terminale, Met-N-terminale und C-terminale c-Myc-Fusionsproteine von E. coli- und Säugetierzellen.
Application
EZview Red Anti-c-Myc-Affinitätsgel eignet sich für folgende Anwendungen:
  • SUMOylation-Assay[1]
  • Affinitätseinfang (Immunpräzipitation) von N- oder C-terminalen c-Myc-markierten Fusionsproteinen von E. coli- oder Säugetierzellen.
Wenn der Affinitätseinfang in kleinem Maßstab durchgeführt wird, wie z. B. bei der Immunpräzipitation, ist die Affinitätsmatrix in den Mikrozentrifugenröhrchen schwer zu erkennen. Die versehentliche Aspiration des Harzes führt zu einer quantitativen Variabilität der Ergebnisse. Durch die roten EZview-Affinitätsgele wird das Risiko des Pelletverlusts stark reduziert. EZview-Harze sind genauso leistungsfähig wie gängige, nicht gefärbte Affinitätsgele, ermöglichen dem Anwender aber eine leichte Unterscheidung zwischen Pellet und Überstand. Dies korreliert mit genaueren Daten, da weniger Protein verloren geht.
Features and Benefits
  • Höhere Sichtbarkeit – die rote Farbe verringert das Risiko einer versehentlichen Aspiration
  • Bessere Rückgewinnung des Zielproteins durch verringerten versehentlichen Verlust
  • Höhere Reproduzierbarkeit – gleichbleibendere Ausbeuten
Physical form
1:1 (v/v) Suspension in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, die 50 % Glycerin und 0,0015 % Kathon CG/IPCII enthält, als antimikrobielles Konservierungsmittel
Other Notes
Das Affinitätsgel enthält affinitätsgereinigte polyklonale Kaninchen-Anti-c-Myc-Antikörper, die sich kovalent an Agarose-Beads binden. Das c-Myc-Tag entspricht den Aminosäure-Resten 410–419 (EQKLISEEDL) des menschlichen c-Myc-Proteins.
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3956M4439SAB4301136
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL, immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using immunoprecipitates a c-Myc fusion protein from transfected mammalian cell lysates or bacterial extracts, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in methanol-acetone fixed transiently transfected cells, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using detects c-Myc fusion proteins in cell extracts from transfected cultures as well as bacterial lysates.
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1:5000 using c-myc tagged fusion protein
technique(s)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
capacity
~0.05 mg/mL binding capacity
capacity
-
capacity
-
capacity
-
analyte chemical class(es)
proteins (c-Myc)
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)