Fortfahren mit
A7470
Anti-c-Myc-Agarose-Affinitätsgel in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-c-Myc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 748.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
agarose conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
274
CHF 748.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
agarose conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
analyte chemical class(es)
proteins (c-Myc)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
capacity
≥10 nmol/mL binding capacity (c-Myc tagged fusion protein), ≥7 nmol/mL elution capacity (c-Myc tagged fusion protein)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Das humane c-Myc-Proto-Onkogen gehört zur Familie der MYC-Onkogene und ist das humane Zellhomolog zum aviären v-Myc-Gen, das in mehreren leukämogenen Retroviren vorkommt. c-Myc ist auf dem humanen Chromosom 8q24.21 lokalisiert. Die zwei Hauptdomänen des humanen c-Myc-Proto-Onkogens sind die N-terminalen Box-Regionen und die C-terminale Basisregion mit Helix-Loop-Helix/Leucin-Zipper-Motiv.
Immunogen
Synthetisches Peptid des menschlichen p62c-Myc-Proteins.
Application
Die in Kaninchen erzeugten Anti-c-Myc-Agarose-Affinitätsgele werden verwendet bei:
  • Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP)
  • Co-Immunpräzipitation
  • Western Blot
  • Immunfluoreszenz
  • Immunpräzipitation
Biochem/physiol Actions
In verschiedenen menschlichen Tumoren wird eine verstärkte Expression des c-Myc-Proto-Onkogens beobachtet. Ein Amplifikation des Myc-Genlokus wird in Angiosarkomen beobachtet und am Burkitt-Lymphom ist eine Translokation beteiligt. c-Myc ist ein Master-Regulator, der auf eine breite Vielfalt von Stoffwechselereignissen abzielt. Ein in Aminosäurenresten 410–419 (EQKLISEEDL) von humanem c-Myc befindliches Epitop wird häufig in zahlreichen Expressionsvektoren verwendet und ermöglicht die Expression von Proteinen als c-Myc-markierte Fusionsproteine. Die Anti-c-Myc-Agarose ist bei der Aufbereitung von exprimierten c-Myc-markierten Fusionsproteinen in bakteriellen Lysaten oder transfizierten Zellen von Nutzen.
Anti-c-Myc erkennt ein auf c-Myc-markierten Fusionsproteinen befindliches Epitop.
Physical form
Suspension aus kugelförmiger Agarose (1:1 v/v) in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 15 mM Natriumazid.
Preparation Note
Für die regelmäßige Verwendung und längere Lagerung ist eine Temperatur von 2 bis 8 °C aufrechtzuerhalten. Nicht einfrieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB3252M5546M4439
description
affinity isolated antibody
description
Chemicon®, from chicken
description
clone 9E10, ascites fluid
description
clone 9E10, purified from hybridoma cell culture
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
conjugate
agarose conjugate
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)