Fortfahren mit
E6779
EZview rotes Anti-HA Affinitätsgel
Synonym(e):
Anti-HA-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 746.00
5 x 1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 4'090.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
12352203
Technique(s):
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Species reactivity:
-
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
242
CHF 746.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
1 yr at 2‑8 °C
Quality Segment
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
crosslinked agarose
capacity
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
storage temp.
2-8°C
General description
EZview rotes Anti-HA-Affinitätsgel ist ein rotes Anti-HA-Agaroseaffinitätsgel, das einen monoklonalen Anti-HA-Antikörper enthält, der kovalent an vernetzte Agarose-Kügelchen gebunden ist. Das HA-Tag weist die Sequenz YPYDVPDYA auf und wird aus dem Hämagglutinin(HA)-Protein gewonnen. Diese Sequenz kommt an den Aminosäureresten 98-106 des HA-Proteins voller Länge vor. Das HA-Tag weist eine große Menge geladener Aminosäuren auf, was die Wahrscheinlichkeit einer starken Antikörper-Erkennung steigert.
Application
EZview rotes Anti-HA-Affinitätsgel wird für die Immunblot-Analyse und den Immunpräzipitationsassay verwendet.
Geeignet für das Affinitätseinfangen (Immunpräzipitation) von N- oder C-terminalen HA-markierten Fusionsproteinen aus E. coli oder Säugetierzellen.
Wenn Affinitätseinfangen in kleinem Maßstab durchgeführt wird, z. B. Immunpräzipitation, ist die Affinitätsmatrix in den Mikrozentrifugenröhrchen schwer zu erkennen. Die versehentliche Aspiration des Harzes führt zu einer quantitativen Variabilität der Ergebnisse. Die roten EZview-Affinitätsgele verringern das Risiko eines Rückstandverlusts stark. EZview-Harze sind genauso leistungsfähig wie gängige nicht gefärbte Affinitätsgele, aber ermöglichen es dem Anwender, Rückstand von Überstand leicht zu unterscheiden. Dies korreliert mit genaueren Daten, da weniger Protein verloren geht.
Biochem/physiol Actions
Bindungsspezifität: HA-markiertes Peptid (N-Tyr-Pro-Tyr-Asp-Val-Pro-Asp-Tyr-Ala-C). Es erkennt die reduzierten Formen von HA-markierten Proteinen und verhält sich reaktiv gegenüber N- oder C-terminalen HA-markierten Fusionsproteinen.
Features and Benefits
  • Höhere Sichtbarkeit – die rote Farbe verringert das Risiko einer versehentlichen Aspiration
  • Bessere Rückgewinnung des Zielproteins durch verringerten versehentlichen Verlust
  • Höhere Reproduzierbarkeit – gleichbleibendere Ausbeuten
Physical form
1:1 (v/v) Suspension in PBS, die 50 % Glycerin und 15 ppm Kathon enthält
Other Notes
Das Affinitätsgel enthält einen affinitätsaufgereinigten monoklonalen anti-HA-Antikörper von Mäusen (Klon HA-7), der kovalent an kugelförmige Agarose gebunden ist. Das HA-Tag entspricht den Aminosäureresten 98 bis 106 (YPYDVPDYA) des humanen Influenzavirus-Hämagglutinins (HA).
Legal Information
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E6654F2426A4596
description
-
description
-
description
clone M2
description
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
matrix
crosslinked agarose
matrix
-
matrix
4% agarose bead; 45-165μm bead size
matrix
-
capacity
≥0.4 mg/mL, gel binding capacity (HA-tagged fusion protein)
capacity
~0.05 mg/mL binding capacity
capacity
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
capacity
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
analyte chemical class(es)
proteins (hemagglutinin)
analyte chemical class(es)
proteins (c-Myc)
analyte chemical class(es)
proteins
analyte chemical class(es)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)