Merck
11815016001
Roche
Anti-HA-Affinitätsmatrix
from rat IgG1
Synonym(e):
Affinitätsmatrix, Anti-HA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
agarose conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F10, monoclonal
Form
slurry
Verpackung
pkg of 1 mL (settled resin volume)
Hersteller/Markenname
Roche
Isotyp
IgG1
Epitopsequenz
YPYDVPDYA
Kapazität
2-8 nmol/mL binding capacity
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anti-HA-Antikörper mit hoher Affinität (Klon 3F10) erkennt die 9-Aminosäuresequenz YPYDVPDYA, die sich vom Humaninfluenza-Hämagglutininprotein (HA-Protein) ableitet. Dieses Epitop wird auch in Fusionsproteinen erkannt, die sich unabhängig von ihrer Position (N-terminal, C-terminal oder internal) aus Säuger-, Bakterien- und Hefe-Expressionsvektoren ableiten.
Spezifität
Anti-HA-Antikörper mit hoher Affinität (Klon 3F10) erkennt die 9-Aminosäuresequenz YPYDVPDYA, die sich vom Humaninfluenza-Hämagglutininprotein (HA-Protein) ableitet. Dieses Epitop wird auch in Fusionsproteinen erkannt, die sich unabhängig von ihrer Position (N-terminal, C-terminal oder internal) aus Säuger-, Bakterien- und Hefe-Expressionsvektoren ableiten.
Immunogen
Aminosäuren 98-106 vom Hämagglutininprotein des Humaninfluenzavirus
Anwendung
Nach Immunpräzipitation oder Aufreinigung kann das betreffende markierte Protein folgendermaßen analysiert werden:
  • Western Blotting mit Anti-HA-Antikörper
  • Silberfärbung (oder ähnliche Proteinfärbung)
  • In Co-Immunpräzipitation.
Verwenden Sie die Anti-HA-Affinitätsmatrix für folgende Zwecke:
  • Immunpräzipitation von HA-markierten Proteinen von Säuger-, Bakterien- und Hefezellextrakten.
  • Affinitätssäulenaufreinigung von HA-markierten Proteinen von rohen Proteinextrakten
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbesserte Spezifität und verringerte Kreuzreaktivität von Anti-HA mit hoher Affinität.
  • Zur Elution des ausgewählten HA-markierten Proteins nicht-denaturierende Bedingungen wählen.
  • Selten exprimierte HA-markierte Proteine sollten ebenfalls aufgereinigt werden.
  • Hochspezifisch zu YPYDVPDYA.
  • Zur Aufreinigung von Proteinen geeignet, die ein HA-Epitop als N-Terminus, C-Terminus oder interne Fusion enthalten.
  • Anwendbar auf rohe Zellextrakte von Säuger-, Bakterien- und Hefe-Expressionssystemen.
Qualität
Jede Charge der Anti-HA-Affinitätsmatrix wird auf ihre Fähigkeit getestet, ein HA-markiertes Protein aufzureinigen, das in stabil transfizierten Zellen von rohen Säugerextrakten exprimiert wurde. Das Immunpräzipitat wird mittels Western Blot unter Verwendung von Anti-HA-Antikörper mit hoher Affinität analysiert.
Physikalische Form
1 ml abgesetzter Harz von Anti-HA-Affinitätsmatrix in PBS mit 0,09 % Natriumazid (w/v); 2 ml Suspension entspricht 1 ml Bettvolumen. Eine Plastiksäule mit oberen und unteren Kappen wird mitgeliefert.
Hinweis zur Analyse
Die Ausbeute an 9 nmol aufgereinigtem Protein/ml Affinitätsmatrix wurde unter Verwendung eines Ganzzell-Bakterienextrakts bestimmt, das exprimierte HA-markierte bakterielle alkalische Phosphatase enthält.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Abdirahman Abdi et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 67(19), 3355-3369 (2010-06-29)
Over the last decade, several protein kinases inhibitors have reached the market for cancer chemotherapy. The kinomes of pathogens represent potentially attractive targets in infectious diseases. The functions of the majority of protein kinases of Plasmodium falciparum, the parasitic protist
Jinyan Cheng et al.
Journal of virology, 94(7) (2020-01-17)
Stress granules (SGs) are formed in the cytoplasm under environmental stress, including viral infection. Human enterovirus D68 (EV-D68) is a highly pathogenic virus which can cause serious respiratory and neurological diseases. At present, there is no effective drug or vaccine
Geetha Hewawasam et al.
Molecular cell, 40(3), 444-454 (2010-11-13)
Cse4 is a variant of histone H3 that is incorporated into a single nucleosome at each centromere in budding yeast. We have discovered an E3 ubiquitin ligase, called Psh1, which controls the cellular level of Cse4 via ubiquitylation and proteolysis.
Wim Schepers et al.
The Journal of biological chemistry, 287(53), 44130-44142 (2012-11-17)
The readdition of an essential nutrient to starved, fermenting cells of the yeast Saccharomyces cerevisiae triggers rapid activation of the protein kinase A (PKA) pathway. Trehalase is activated 5-10-fold within minutes and has been used as a convenient reporter for
Stephen C Kales et al.
PloS one, 9(1), e87116-e87116 (2014-01-28)
The Cbl proteins (Cbl, Cbl-b, and Cbl-c) are a highly conserved family of RING finger ubiquitin ligases (E3s) that function as negative regulators of tyrosine kinases in a wide variety of signal transduction pathways. In this study, we identify a
Protokolle
Anti-HA Affinity Matrix Protocol & Troubleshooting