Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
M2, monoclonal
Technique(s):
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
Application:
IP, affinity chromatography
Citations:
204
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
clone
M2, monoclonal
analyte chemical class(es)
proteins
technique(s)
affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
4% agarose bead; 45-165μm bead size
isotype
IgG1
capacity
≥0.6 mg/mL, gel binding capacity
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das EZview Red Anti-FLAG M2-Affinitätsgel ist ein Harz, das aus Anti-FLAG M2-Antikörpern besteht, die kovalent an Agarose-Beads (4 % Agarose) gebunden sind. Das Affinitätsgel wird verwendet, um FLAG-Fusionsproteine an Proben wie Zelllysate und Gewebe zu binden und FLAG-getaggte Proteine zur Vorbereitung für Immunpräzipitations-Assays aufzureinigen. Der rote Farbstoff sorgt für eine bessere Sichtbarkeit und effizientere Ergebnisse. Agarose-Beads binden an N-terminalen, Met-N-terminalen, C-terminalen FLAG-Fusionsproteinen und 3xFLAG-getaggten Fusionsproteinen.
Application
Immunpräzipitation (IP) von FLAG- und 3xFLAG-markierten Fusionsproteinen.
Elution – FLAG-Peptid, Glycin, pH 3,5, 3xFLAG-Peptid
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Elution – FLAG-Peptid, Glycin, pH 3,5, 3xFLAG-Peptid
Weitere Produktinformationen finden Sie in unserem FLAG® Literatur-Portal.
Biochem/physiol Actions
Geeignet für die Aufreinigung von N-terminalen, Met-N-terminalen, C-terminalen FLAG-Fusionsproteinen und 3xFLAG-Fusionsproteinen.
Physical form
1:1 (v/v) Suspension in PBS enthält 50 % Glycerin und 15 ppm Kathon
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
FLAG®-Affinitätsgele, FLAG®-Tag, 3xFLAG®-Tag, DYKDDDDK-Tag
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?