Merck
DUO92101
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Rot Starterkit Maus/Kaninchen
Synonym(e):
in situ Proximity Ligation Assay, Protein Protein Interaction Assay
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
Produktlinie
Duolink®
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
Fluoreszenz
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®; Zeiss Filter set 31)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Der Duolink®Proximity Ligation Assay (PLA®) ermöglicht die endogene Detektion von Protein-Interaktionen, posttranslationalen Modifikationen und Proteinexpressionswerten auf Einzelmolekülebene in fixierten Zellen und Gewebeproben.
Folgen Sie dem Duolink® In Situ Fluoreszenzprotokoll zur Anwendung dieses Produkts. Eine Kurzanleitung ist ebenfalls erhältlich.
Besuchen Sie unser Duolink® PLA-Informationszentrum für Anleitungen zur Durchführung von Duolink® Versuchen, Anwendungen, Fehlersuche und mehr.
Zur Durchführung eines kompletten Duolink® PLA In-situ-Versuchs benötigen Sie zwei Primärantikörper (PLA-, IHC-, ICC- oder IF-validiert), die zwei Zielepitope erkennen. Dieses Starterkit enthält alle anderen Reagenzien, die für 30 Duolink® PLA-Reaktionen benötigt werden. Dazu gehören ein PLA-Sondenpaar (Anti-Kaninchen PLUS and Anti-Maus MINUS), Rotdetektionsreagenzien, Waschpuffer und Eindeckmittel Beachten Sie bitte, dass die Primärantikörper von den gleichen Spezies stammen müssen wie die Duolink® PLA-Sonden. Die Analyse wird mit Standardgeräten für Immunfluoreszenz-Assays durchgeführt.
Spezifität
Das Duolink® In Situ Rot Starterkit Maus/Kaninchen erfordert einen Primärantikörper von der Maus und einen Primärantikörper vom Kaninchen. Rotfluoreszenz-Detektionsreagenzien werden oftmals mit dem Texas Red® Filter verwendet.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz- (IF), immunhistochemischen (IHC) oder immunzytochemischen (ICC) Assay, um die optimale Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink® PLA In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, formalinfixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine minimale Zellzahl erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! Informieren Sie sich über unser Kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung Ihrer Duolink® Projekte
Komplette Duolink® Produktliste
Spezifität
Das Duolink®-In-Situ-Rot-Starterkit Maus/Kaninchen erfordert einen Primärantikörper von der Maus und einen Primärantikörper vom Kaninchen. Rot fluoreszierende Nachweisreagenzien werden oft mit dem Texas Red®-Filter verwendet.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz-(IF-), immunhistochemischen (IHC-) oder immunzytochemischen (ICC-)Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-PLA-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, Formalin-fixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine Mindestanzahl von Zellen erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! lnformieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung der Duolink®-Projekte
Sehen Sie sich die vollständige Duolink®-Produktliste an
Das Duolink® In-Situ-Rot-Starterkit wurde im Proximity Ligation Assay verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Keine Überexpression oder genetische Manipulation erforderlich
  • Hohe Spezifität (weniger falsch-positive Ergebnisse)
  • Einzelmolekül-Sensitivität durch RCA (Rolling Circle Amplification)
  • Relative Quantifizierung möglich
  • Keine Spezialgeräte erforderlich
  • Schneller und einfacher als FRET
  • Höhere Präzision als co-IP
  • Publikationsreife Ergebnisse
Rechtliche Hinweise
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • DUO92002Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit PLUS, Affinity purified Donkey anti-Rabbit IgG (H+L)SDB
  • DUO92004Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Mouse MINUS, Affinity purified Donkey anti-Mouse IgG (H+L)SDB
  • DUO92008Duolink® In Situ Detection Reagents RedSDB
  • DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, FluorescenceSDB
  • DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPISDB
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
JNK associated leucine zipper protein functions as a docking platform for Polo like kinase 1 and regulation of the associating transcription factor Forkhead box protein K1.
Ramkumar P, et al.
The Journal of Biological Chemistry (2015)
New protein?protein interactions of mitochondrial connexin 43 in mouse heart.
Denuc A, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 20(5), 794-803 (2016)
Targeting CPT1A-mediated fatty acid oxidation sensitizes nasopharyngeal carcinoma to radiation therapy.
Tan Z, et al.
Theranostics, 8(9), 2329-2329 (2018)
Ivan Duran et al.
Human molecular genetics, 24(7), 1918-1928 (2014-12-17)
Osteogenesis imperfecta (OI) is a genetic disorder that results in low bone mineral density and brittle bones. Most cases result from dominant mutations in the type I procollagen genes, but mutations in a growing number of genes have been identified
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
Artikel
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
Erfahren Sie, wie die Proximity Ligation Assay-Technologie funktioniert und wie durch das Kontrollkit für die Protein-Protein-Interaktion der In-situ-Nachweis der EGF-induzierten EGFR-HER2-Dimerisierung bestätigt werden kann.
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
Alle anzeigen
Protokolle
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
In diesem Protokoll wird beschrieben, wie der Immunfluoreszenznachweis von Proteinen in Zellen und Gewebe durchgeführt wird.
Verwandter Inhalt
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Interaktionsreagenzien für Protein und Nukleinsäure und Ressourcen für die Untersuchung von Protein-RNA-, Protein-DNA- und Protein-Protein-Interaktionen und damit verbundene Anwendungen.