Merck
DUO82040
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Eindeckmittel mit DAPI
Synonym(e):
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Produktlinie
Duolink®
Qualitätsniveau
Methode(n)
proximity ligation assay: suitable
Fluoreszenz
λex 360 nm; λem 460 nm (Zeiss Filter set 49)
Eignung
suitable for fluorescence
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Der Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA®) ermöglicht den endogenen Nachweis von Protein-Wechselwirkungen, posttranslationalen Modifikationen und Proteinexpressionswerten auf Einzelmolekülebene in fixierten Zellen und Gewebeproben.
Nutzen Sie das Duolink® In-situ-Fluoreszenzprotokoll für dieses Produkt. Eine Kurzanleitung ist ebenfalls erhältlich.
Besuchen Sie unser Duolink® PLA-Informationszentrum, wo Sie Anleitungen zur Durchführung von Duolink® Versuchen, Anwendungen, Fehlerbehebung und mehr finden.
Zur Durchführung eines kompletten Duolink® PLA-In-situ-Versuchs benötigen Sie zwei Primärantikörper (PLA-, IHC-, ICC- oder IF-validiert), die zwei Zielepitope erkennen. Andere benötigte Reagenzien sind ein Paar PLA-Sonden von verschiedenen Spezies (eine PLUS und eine MINUS), Nachweisreagenzien, Waschpuffer und Eindeckmittel. Beachten Sie bitte, dass die Primärantikörper von den gleichen Spezies stammen müssen wie die Duolink® PLA-Sonden. Die Analyse wird mit Standardgeräten für Immunfluoreszenz-Assays durchgeführt.
Spezifität
Das Duolink® In-Situ-Eindeckmittel mit DAPI eignet sich ideal zur Zellkernfärbung und Erhaltung von Signalen, die mit den Duolink® In-Situ-Nachweisreagenzien für die Fluoreszenzmikroskopie erzeugt wurden. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Hinweis: Gegenfärbung mit Cy®2 wird nicht empfohlen.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz- (IF), immunhistochemischen (IHC) oder immunzytochemischen (ICC) Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink® In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung an fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, formalinfixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine minimale Zellzahl erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! Informieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung Ihrer Duolink®-Projekte
Komplette Duolink® Produktliste
Spezifität
Das Duolink®-In-Situ-Eindeckmittel mit DAPI eignet sich ideal zur Zellkernfärbung und Erhaltung von Signalen, die mit den Duolink®-In-Situ-Nachweisreagenzien für die Fluoreszenzmikroskopie erzeugt wurden. Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Hinweis: Gegenfärbung mit Cy®2 wird nicht empfohlen.
Anwendungshinweis
Es werden zwei Primärantikörper aus unterschiedlichen Spezies benötigt. Testen Sie Ihre Primärantikörper (IgG-Klasse, monoklonal oder polyklonal) in einem gebräuchlichen Immunfluoreszenz-(IF-), immunhistochemischen (IHC-) oder immunzytochemischen (ICC-)Assay, um die optimalen Fixierungs-, Blockierungs- und Titerbedingungen zu bestimmen. Duolink®-In-situ-Reagenzien sind zur Anwendung auf fixierten Zellen, Zytospin-Zellen, auf Objektträgern gewachsenen Zellen, Formalin-fixierten Paraffinschnitten (FFPE) oder Gewebeschnitten (frisch oder gefroren) geeignet. Es ist keine Mindestanzahl von Zellen erforderlich.
Wir können Ihnen Arbeit abnehmen! lnformieren Sie sich über unser kundenspezifisches Serviceprogramm zur Beschleunigung der Duolink®-Projekte
Sehen Sie sich die vollständige Duolink®-Produktliste an
Das Duolink® In-Situ-Eindeckmittel mit DAPI wird verwendet, um Deckgläser in Proximity Ligation Assay (PLA) zur Zellkernfärbung einzudecken.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Keine Überexpression oder genetische Manipulation erforderlich
  • Hohe Spezifität (weniger falsch-positive Ergebnisse)
  • Einzelmolekül-Sensitivität durch RCA (Rolling Circle Amplification)
  • Relative Quantifizierung möglich
  • Keine Spezialgeräte erforderlich
  • Schneller und einfacher als FRET
  • Höhere Präzision als co-IP
  • Publikationsreife Ergebnisse
Rechtliche Hinweise
Cy is a registered trademark of Cytiva
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intraneuronal Amylin Deposition, Peroxidative Membrane Injury and Increased IL-1β Synthesis in Brains of Alzheimer?s Disease Patients with Type-2 Diabetes and in Diabetic HIP Rats
Verma N, et al.
Journal of Alzheimer'S Disease, 53(1), 259-272 (2016)
Detection of Receptor Heteromerization Using In Situ Proximity Ligation Assay
Gomes I, et al.
Current Protocols in Pharmacology / Editorial Board, S.J. Enna (editor-in-chief) ... [Et al.], 2-16 (2016)
S6K2-mediated regulation of TRBP as a determinant of miRNA expression in human primary lymphatic endothelial cells
Warner MJ, et al.
Nucleic Acids Research, 44(20), 9942-9955 (2016)
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
Kan V Lu et al.
Cancer cell, 22(1), 21-35 (2012-07-14)
Inhibition of VEGF signaling leads to a proinvasive phenotype in mouse models of glioblastoma multiforme (GBM) and in a subset of GBM patients treated with bevacizumab. Here, we demonstrate that vascular endothelial growth factor (VEGF) directly and negatively regulates tumor
Artikel
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Erfahren Sie, wie die Proximity Ligation Assay-Technologie funktioniert und wie durch das Kontrollkit für die Protein-Protein-Interaktion der In-situ-Nachweis der EGF-induzierten EGFR-HER2-Dimerisierung bestätigt werden kann.
Learn how Proximity Ligation Assay technology works and how the protein-protein interaction control kit can confirm in situ detection of EGF-induced EGFR-HER2 dimerization.
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
Protokolle
Duolink® PLA Multicolor Detection Protocol
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
In diesem Protokoll wird beschrieben, wie der Immunfluoreszenznachweis von Proteinen in Zellen und Gewebe durchgeführt wird.
Verwandter Inhalt
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Interaktionsreagenzien für Protein und Nukleinsäure und Ressourcen für die Untersuchung von Protein-RNA-, Protein-DNA- und Protein-Protein-Interaktionen und damit verbundene Anwendungen.