Merck
D3939
Sigma-Aldrich
Mit 3,3′-Diaminobenzidin (DAB) verbessertes Flüssigsubstratsystem -tetrahydrochlorid
peroxidase substrate, liquid, suitable for Immunohistology
Synonym(e):
DAB liquid substrate system
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
Produktbezeichnung
Mit 3,3′-Diaminobenzidin (DAB) verbessertes Flüssigsubstratsystem -tetrahydrochlorid, for Immunohistology
Qualitätsniveau
Form
liquid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChIKey
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,3′-Diaminobenzidin (DAB) ist ein chromogenes Substrat für Peroxidasen. Nach der Oxidation durch Peroxidase wird es in ein unlösliches Präzipitat umgewandelt.[1]
Anwendung
Das aus zwei Komponenten bestehende mit DAB (3,3′-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid) verbesserte Flüssigsubstratsystem ist ein präzipitierendes Substratsystem für Peroxidase. Das aus zwei Komponente bestehende DAB-Flüssigsubstratsystem erzeugt ein braunes Präzipat zur Verwendung in immunhistologischen und Immunblot-Färbungsverfahren.
Mit 3,3′-Diaminobenzidin (DAB) verbessertes Tetrahydrochlorid-Flüssigsubstratsystem wird verwendet:
  • zum Nachweis von Wasserstoffperoxid in Reisblättern[2]
  • als Substrat für die Kaninchen-Peroxidase bei der Immunhistochemie von Gehirnschnitten der Maus[3]
  • bei der Immunzytochemie von aus Muskeln gewonnenen Stammzellen (Muscle-derived Stem Cells, MDSCs)[4]
Vorsicht
Bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C im Originalbehälter bis zu 18 Monate haltbar.
Menge
Jedes aus zwei Komponenten bestehende DAB-Flüssigsubstratsystem liefert 100 ml der DAB-Substratlösung.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • 3, 3′-Diaminobenzidine enhanced liquid substrate system, solution B, for immuno-histochemistry 100 mL
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of salinity tolerance in rice by constitutive-overexpression of genes involved in the regulation of programmed cell death
Hoang TML
Frontiers in Plant Science, 6, 175-175 (2015)
Chuangao Xie et al.
Oncology letters, 16(1), 940-948 (2018-07-03)
The purpose of the present study was to elucidate the effects of cyclooxygenase 2 (COX-2) on the expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and prostaglandin E2 (PGE2) in pancreatic cancer in vitro and in vivo, and to clarify the
Mingzhu Yin et al.
Cell reports, 27(9), 2709-2724 (2019-05-30)
The regenerative capacity of the human endometrium requires a population of local stem cells. However, the phenotypes, locations, and origin of these cells are still unknown. In a mouse menstruation model, uterine stromal SM22α+-derived CD34+KLF4+ stem cells are activated and
Near-infrared light (670 nm) reduces MPTP-induced parkinsonism within a broad therapeutic time window
Reinhart F, et al.
Experimental Brain Research. Experimentelle Hirnforschung. Experimentation Cerebrale, 234(7), 1787-1794 (2016)
The neuroprotective effects of muscle-derived stem cells via brain-derived neurotrophic factor in spinal cord injury model
Han D, et al.
BioMed Research International, 2017 (2017)
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Verwandter Inhalt
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.