Merck
D5905
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminobenzidin -tetrahydrochlorid
peroxidase substrate, chromogenic, tablet
Synonym(e):
3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl -tetrahydrochlorid, 3,3′4,4′-Biphenyltetramin -tetrahydrochlorid, DAB
About This Item
Lineare Formel:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2 · 4HCl
Molekulargewicht:
360.11
Beilstein:
1212988
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.83
Produktbezeichnung
3,3′-Diaminobenzidin -tetrahydrochlorid, tablet, 10 mg substrate per tablet
Qualitätsniveau
Form
tablet
Löslichkeit
water: 1 tablet/15 mL (may contain small insoluble particles)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H
InChIKey
KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Spezifität
Peroxidase-Substrat für die Anwendung in Immunblotting- und immunhistologischen Färbeverfahren. Das Substrat produziert ein unlösliches Endprodukt mit brauner Färbung, das visuell abgelesen werden kann.
Anwendung
3,3′-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid wurde für die Immunhistochemie verwendet.
Reagenz für die spektrophotometrischen Bestimmung von Selen
Biochem./physiol. Wirkung
3,3′-Diaminobenzidin-Tetrahydrochlorid ist ein chromogenes Substrat, das häufig in Immunperoxidase-Tests eingesetzt wird.
Rekonstituierung
1 Tablette in 15 ml Tris-gepufferter Kochsalzlösung, pH 7,6, auflösen. 12 μl frisches 30%iges Wasserstoffperoxid hinzufügen. Die DAB- und Wasserstoffperoxidkonzentrationen können der jeweiligen Anwendung individuell angepasst werden.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regulation of Hepatic Metabolism: Intra- and Intercellular Compartmentation (2012)
Neuroprotection Induced by Energy and Protein-Energy Undernutrition Is Phase-Dependent After Focal Cerebral Ischemia in Mice
de Carvalho TS, et al.
Translational Stroke Research, 1-12 (2019)
Deletion of Dtnbp1 in mice impairs threat memory consolidation and is associated with enhanced inhibitory drive in the amygdala
Huang CCY, et al.
Translational Psychiatry, 9(1), 132-132 (2019)
Grethe M Olsen et al.
Frontiers in systems neuroscience, 13, 38-38 (2019-09-10)
Recent investigations of the rat posterior parietal cortex (PPC) suggest that this region plays a central role in action control together with the frontal cortical areas. Posterior parietal-frontal cortical connections have been described in rats, but little is known about
C Ingvorsen et al.
International journal of obesity (2005), 38(10), 1282-1289 (2014-05-03)
Maternal obesity is associated with increased risk of metabolic dysfunction in the offspring. It is not clear whether it is the metabolic changes or chronic low-grade inflammation in the obese state that causes this metabolic programming. We therefore investigated whether
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.