Merck
D1662
Sigma-Aldrich
Dextran aus Leuconostoc mesenteroides
average mol wt 35,000-45,000
Synonym(e):
6-O-(6-O-beta-D-Glucopyranosyl-beta-D-glucopyranosyl)-D-glucose, Manninotriose
About This Item
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 199°
Mol-Gew.
average mol wt 35,000-45,000
Methode(n)
cell based assay: suitable
cryopreservation: suitable
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
advanced drug delivery
cell analysis (
)
life science and biopharma
solubility enhancement
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChIKey
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dextrane sind eine Klasse von Polysacchariden, die hauptsächlich aus Glukoseeinheiten bestehen, insbesondere aus D-Glukoseeinheiten, die durch alpha-(1-6)-Bindungen verbunden sind. Dextran besitzt ein hohes Molekulargewicht, und seine spezifische Struktur kann abhängig vom Bakterienstamm, aus dem es stammt, variieren. Diese Homopolysaccharide entstehen durch die Wirkung extrazellulärer Dextransucrase-Enzyme, die typischerweise in Milchsäurebakteriengattungen wie Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella und Pediococcus vorkommen. Aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften werden sie in der Biochemie, der Zellkultivierung, der Arzneimittdarreichungsforschung und der Gelelektrophorese eingesetzt.
Anwendung
Dextrane werden in vielen Anwendungen als Thrombozytenaggreganten, Plasmavolumenexpander, Regler für den osmotischen Druck, Stabilisatoren, Organtrennmedien, Matrixkomponenten, Copolymere, Mikroträger, Bindemittel, Viskositätsmodifikatoren, Antithrombosemittel, Schmiermittel und Komponenten für die physikalische Struktur eingesetzt. Sie können als lange hydrophile Spacerarme verwendet werden, um das Leistungsverhalten (die Bewegungsfreiheit) konjugierter/gebundener Proteine zu verbessern. Dextrane können zur Verwendung in Biosensorsystemen derivatisiert werden. Dextran 40 kann zur Verwendung als Zellpermeationsreagenz derivatisiert werden. Darüber hinaus können Dextrane auch für die Forschung im Bereich der Vektorbiologie und der Krankheitsbekämpfung, für die Kryokonservierung und als Verstärker für Studien zur kontrollierten Arzneimitteldarreichung verwendet werden.
Use of dextrans as long and hydrophilic spacer arms improves the performance of immobilized proteins acting on macromolecules.
Biochem./physiol. Wirkung
  • Osmotisches Gleichgewicht: Dextran trägt zur Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts bei, indem es die Konzentration der gelösten Stoffe in einer Lösung erhöht. Dies verhindert übermäßige Wasserbewegung durch die Zellmembranen und bewirkt auf diese Weise, dass die Integrität und Funktion der Zellen erhalten bleiben.
  • Kryoprotektion: Dextran wirkt als Kryoprotektivum, indem es während des Einfrierens eine schützende Barriere um Zellen und Gewebe bildet. Diese Barriere verhindert die Bildung von Eiskristallen, die Zellmembranen und -strukturen schädigen können.
  • Viskositätskontrolle: Dextran kann die Viskosität von Lösungen verändern, indem es das Molekulargewicht der Lösung erhöht. Diese Änderung der Viskosität wirkt sich auf die Fließeigenschaften der Lösung aus und ist daher nützlich für die Kontrolle der Zähflüssigkeit von Lösungen in verschiedenen Prozessen.
  • Arzneimitteldarreichung: Modifiziertes Dextran dient als Träger für die kontrollierte Darreichung von Arzneimitteln. Dextran kann Arzneimittel einkapseln und allmählich freisetzen. Auf diese Weise wird die Löslichkeit des Arzneimittels erhöht und das Freisetzungsprofil kann gesteuert werden, um bessere therapeutische Ergebnisse zu erzielen.
  • Gelelektrophorese: Dextran erhöht die Dichte von Probenladelösungen in der Gelelektrophorese. Diese erhöhte Dichte trägt dazu bei, dass die Proben in die Gelmatrix einsinken, was eine präzisere Trennung der Moleküle auf der Grundlage von Größe und Ladung während der Elektrophorese ermöglicht.
  • Enzym-Stabilisierung: Dextran stabilisiert Enzyme, indem es eine schützende Umgebung schafft. Es bildet eine stabile Matrix rund um die Enzyme, die dazu führt, dass sich ihre Aktivität erhöht und ihre Lebensdauer bei verschiedenen biochemischen Reaktionen verlängert wird. Dieser Schutz verhindert die Denaturierung und Inaktivierung der Enzyme, so dass diese effektiver arbeiten können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Dextran mit einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 35.000–45.000.
  • Frei löslich in Wasser, DMSO, Formamid, Ethylenglycol und Glycerin
  • Vielseitig und anpassbar an verschiedenste Labor- und Forschungsanwendungen.
Verlinkung
Ähnlich wie D4133, aber von einem anderen Anbieter.
Angaben zur Herstellung
Mit Ausnahme des Dextrans mit dem höchsten Molekulargewicht (MW), D5501 (MW-Bereich = 5 bis 40 Millionen), sind Dextrane sehr wasserlöslich. Normalerweise prüft Sigma die Löslichkeit von Dextranen in Wasser in Konzentrationen von mindestens 30 mg/ml. Dextrane sind auch in DMSO, Formamid, Ethylenglycol und Glycerin frei löslich. Neutrale wässrige Dextran-Lösungen können durch 30- bis 45-minütiges Autoklavieren bei 110 - 115 oC sterilisiert werden. Dextran kann mit starken Säuren bei hohen Temperaturen hydrolisiert werden. Die terminale reduzierende Endgruppe von Dextran kann in alkalischen Lösungen oxidiert werden.
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Self-assembled PAA-based nanoparticles as potential gene and protein delivery systems
Peter C Griffiths et al.
Macromolecular Bioscience, 13, 641-649 (2013)
Baris Dogu Yildiz et al.
The Canadian journal of plastic surgery = Journal canadien de chirurgie plastique, 21(2), 83-86 (2014-01-17)
Postoperative management of patients after modified radical mastectomy has evolved over the past decades. In the early postoperative period, wound complication rates were reported to be as high as 60%. Flap necrosis after modified radical mastectomy is a common problem
Rong Cao et al.
Talanta, 165, 357-363 (2017-02-06)
Paper with immobilized protein can provide a low-cost platform for diagnostics, but evidence is emerging that the instability of protein on paper during shipping and storage severely limits its commercial development. Of these, paper-immobilized antibody, though widely used, is in
Cryopreservation studies with porcine corneas
M C Wusteman
Current Eye Research, 19, 228-233 (1999)
Vladimir F Vale et al.
Journal of insect physiology, 58(10), 1314-1324 (2012-07-31)
Lutzomyia longipalpis is the principal species of phlebotomine incriminated as vector of Leishmania infantum, the etiological agent of visceral leishmaniasis in the Americas. Despite its importance as vector, almost nothing related to the larval biology, especially about its digestive system
Protokolle
Dextran polymer details: composed mainly of alpha-D-(1-6) linkages with varied branch lengths.
Verwandter Inhalt
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.