Fortfahren mit
31389
Dextran aus Leuconostoc spp.
Mr ~40,000
Synonym(e):
DEXTRAN 40
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 120.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 469.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'640.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
CHF 120.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~40,000
technique(s)
cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
application(s)
advanced drug delivery
agriculture
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextrane sind Polysaccharide, die hauptsächlich aus Glukoseeinheiten bestehen, insbesondere aus D-Glukoseeinheiten, die durch alpha-(1-6)-Bindungen verbunden sind. Ihre hohe Molekülmasse und ihre spezifische Struktur hängen von dem für ihre Produktion verantwortlichen Mikroorganismenstamm ab. Diese Homopolysaccharide entstehen durch die Wirkung extrazellulärer Dextransucrase-Enzyme, die häufig in Milchsäurebakteriengattungen wie Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella und Pediococcus vorkommen. Aufgrund ihrer vielseitigen Eigenschaften finden Dextrane Anwendung in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel in der Biochemie und in der Zellbiologie, in der Forschung zur Arzneimittelabgabe und bei der Gelelektrophorese.
Application
Dextran aus Leuconostoc spp. wird wie folgt verwendet:
  • zum Mischen mit einer Embryosuspension in Meerwasser zum Vorbereiten der Probe für das Cryo-Imaging
  • zum Eintauchen der Schwänze von Zebrafisch-Larven für die Kryoimmobilisierung
  • bei der Synthese von mit Vinylsulfon modifiziertem Dextran (DX-VS)
  • bei der Synthese von mit Methacrylat funktionalisiertem Dextran mittels Esterbindung (DX-O-MeA)
  • als Zusatz zu NCTC-135-Gewebekulturmedium zum Herstellen des Perfusionsmediums
Dextran ist ein verzweigtes Glukan, das aus linear α-(1→6)-verknüpften Glucoseeinheiten und Verzweigungen durch α-(1→3)-Bindungen besteht. Dextrane besitzen Molekülmassen von 10.000 bis 150.000 Da. Dextrane werden in vielen Anwendungen als Volumenvergrößerer, Stabilisatoren, Matrixkomponenten, Bindungsplattformen, Schmiermittel und physische Strukturkomponenten eingesetzt.
Dextran 40 wird bei der Entwicklung von neuen und verbesserten Konservierungslösungen für die Organtransplantation verwendet. Dextran 40 kann zur Bestimmung der Zelldichtigkeit und der Flussparameter über Zellschichten hinweg verwendet werden. Dextran 40 wird als kolloidaler Plasmavolumenvergrößerer verwendet.
Biochem/physiol Actions
Osmotisches Gleichgewicht: Dextran trägt zur Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts bei, indem es die Konzentration der gelösten Stoffe in einer Lösung erhöht. Dies verhindert den übermäßigen Transport von Wasser durch die Zellmembran und bewirkt auf diese Weise, dass die Integrität und Funktion der Zellen erhalten bleiben.
Kryoprotektion: Dextran wirkt als Kryoprotektivum, indem es während des Einfrierens eine schützende Barriere um Zellen und Gewebe bildet. Diese Barriere verhindert die Bildung von Eiskristallen, die Zellmembranen und -strukturen schädigen können.
Viskositätskontrolle: Dextran kann die Viskosität von Lösungen verändern, indem es das Molekulargewicht der Lösung erhöht. Diese Änderung der Viskosität wirkt sich auf die Fließeigenschaften der Lösung aus und ist daher nützlich für die Kontrolle der Zähflüssigkeit von Lösungen in verschiedenen Prozessen.
Arzneimittelabgabe: Modifiziertes Dextran dient als Träger für die kontrollierte Abgabe von Arzneimitteln. Dextran kann Arzneimittel einkapseln und allmählich freisetzen. Auf diese Weise wird die Löslichkeit des Arzneimittels erhöht und das Freisetzungsprofil kann gesteuert werden, um bessere therapeutische Ergebnisse zu erzielen.
Gelelektrophorese: Dextran erhöht die Dichte von Probenladelösungen bei der Gelelektrophorese. Diese erhöhte Dichte trägt dazu bei, dass die Proben in die Gelmatrix einsinken, was eine präzisere Trennung der Moleküle auf der Grundlage von Größe und Ladung während der Elektrophorese ermöglicht.
Enzymstabilisierung: Dextran stabilisiert Enzyme, indem es eine schützende Umgebung schafft. Es bildet eine stabile Matrix rund um die Enzyme, die dazu führt, dass sich ihre Aktivität erhöht und ihre Lebensdauer bei verschiedenen biochemischen Reaktionen verlängert wird. Dieser Schutz verhindert die Denaturierung und Inaktivierung der Enzyme, so dass diese effektiver arbeiten können.
Features and Benefits
  • Dextran mit einer durchschnittlichen Molekülmasse von 40.000
  • Frei löslich in Wasser, DMSO, Formamid, Ethylenglykol und Glycerin
  • Vielseitig und für verschiedene Labor- und Forschungsanwendungen anpassbar
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
313923139031388
description
Mr ~40,000
description
Mr 450,000-650,000
description
Mr ~70,000
description
Mr ~6,000
technique(s)
cryopreservation: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 1.5, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
suitability
-
suitability
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran aus Leuconostoc spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf