Fortfahren mit
31390
Dextran aus Leuconostoc spp.
Mr ~70,000
Synonym(e):
DEXTRAN 70
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 120.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 447.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'640.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H10O5)n
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-677-5
MDL number:
CHF 120.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr ~70,000
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483  °C ((901 °F ))
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Dextran ist ein extrazelluläres bakterielles Polymer von D-Glucopyranose. Es besteht hauptsächlich aus einer α-(1→6)-Bindung in der Hauptkette und einer variablen Menge von α-(1→2)-, α-(1→3)- und α-(1→4)-verzweigten Bindungen.
Application
Dextran aus Leuconostoc spp. wird wie folgt verwendet:
  • für die Isolierung von Inselzellen aus Pankreasgewebe mittels Zentrifugieren
  • als Komponente von Earle′s Bicarbonatpuffer für die Plazentaperfusion
  • für die Isolierung von Rattenhirnmikrogefäßen
Biochem/physiol Actions
Dextran wird kommerziell als Arzneimittel eingesetzt, insbesondere als Plasmavolumenexpander. Es wird außerdem als Adjuvans, Emulgator, Trägerstoff und Stabilisator in der Lebensmittel-, pharmazeutischen und chemischen Industrie eingesetzt. Sephadex, ein vernetztes Dextran, wird verbreitet für die Trennung und Aufreinigung von Proteinen eingesetzt. In der Lebensmittelindustrie wird Dextran als Verdickungsmittel für Marmelade und Eiscreme eingesetzt. Es verhindert die Kristallisation von Zucker und verstärkt dadurch die Feuchtigkeitsrückhaltung. Dies hilft wiederum dabei, den Geschmack und das Aussehen von verschiedenen Lebensmitteln zu erhalten.
Other Notes
Verbessert die Immunpräzipitationssensitivität
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Dextranen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
313893138831387
description
Mr ~70,000
description
Mr ~40,000
description
Mr ~6,000
description
Mr 15,000-25,000
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 0.75 g/5mL, clear
solubility
water: 1.5, clear, colorless
solubility
water: 1.5 g/10 mL, colorless to faintly yellow
solubility
water: 0.5 g/5mL, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid, crystalline
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
483  °C ((901 °F ))
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran aus Leuconostoc spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf