Wichtige Dokumente
63620
D-(+)-Melezitose Monohydrat
suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonym(e):
O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +88±2°, c = 4% in H2O
Verpackung
pkg of 10 g
pkg of 50 g
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Air sensitive.)
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
Farbe
colorless to white
mp (Schmelzpunkt)
154-160 °C (dec.)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
InChIKey
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.