Über diesen Artikel
biological source
(Leuconostoc spp)
Quality Segment
form
powder
mol wt
Mr 450,000-650,000
technique(s)
cell based assay: suitable
loss
≤7% loss on drying
color
white
mp
483 °C ((901 °F ))
solubility
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
suitability
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides, suitable for microfluidics/nanofluidics
application(s)
clinical research
filtration
life science and biopharma
metabolomics
plasma purification
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Zur Isolierung von humanen Neutrophilen aus Blutproben
- Zur Blutsedimentierung
- Bei der Resuspension humaner Zellen aus der Nabelschnurvene (HUVECs) für einen 3D-Mikrofluidik-Zelladhäsionsassay
- Bei der Untersuchung von Tröpfchen in einem wässrigen Zwei-Phasen-System (ATPS) In Mikrofluidiksystemen und biokompatiblen Anwendungen
- Zur Untersuchung seiner mechanischen Eigenschaften durch Einzelmolekül-Kraftspektroskopie.
Biochem/physiol Actions
- Osmotisches Gleichgewicht: Dextran trägt zur Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts bei, indem es die Konzentration der gelösten Stoffe in einer Lösung erhöht. Dies verhindert den übermäßigen Transport von Wasser durch die Zellmembran und bewirkt auf diese Weise, dass die Integrität und Funktion der Zellen erhalten bleiben.
- Kryoprotektion: Dextran wirkt als Kryoprotektivum, indem es während des Einfrierens eine schützende Barriere um Zellen und Gewebe bildet. Diese Barriere verhindert die Bildung von Eiskristallen, die Zellmembranen und -strukturen schädigen können.
- Viskositätskontrolle: Dextran kann die Viskosität von Lösungen verändern, indem es das Molekulargewicht der Lösung erhöht. Diese Änderung der Viskosität wirkt sich auf die Fließeigenschaften der Lösung aus und ist daher nützlich für die Kontrolle der Zähflüssigkeit von Lösungen in verschiedenen Prozessen.
- Arzneimittelabgabe: Modifiziertes Dextran dient als Träger für die kontrollierte Abgabe von Arzneimitteln. Dextran kann Arzneimittel einkapseln und allmählich freisetzen. Auf diese Weise wird die Löslichkeit des Arzneimittels erhöht und das Freisetzungsprofil kann gesteuert werden, um bessere therapeutische Ergebnisse zu erzielen.
- Gelelektrophorese: Dextran erhöht die Dichte von Probenladelösungen in der Gelelektrophorese. Diese erhöhte Dichte trägt dazu bei, dass die Proben in die Gelmatrix einsinken, was eine präzisere Trennung der Moleküle auf der Grundlage von Größe und Ladung während der Elektrophorese ermöglicht.
- Enzymstabilisierung: Dextran stabilisiert Enzyme, indem es eine schützende Umgebung schafft. Es bildet eine stabile Matrix rund um die Enzyme, die dazu führt, dass sich ihre Aktivität erhöht und ihre Lebensdauer bei verschiedenen biochemischen Reaktionen verlängert wird. Dieser Schutz verhindert die Denaturierung und Inaktivierung der Enzyme, so dass diese effektiver arbeiten können.
Features and Benefits
- Dextran mit einer durchschnittlichen Molekülmasse im Bereich von 450.000 – 650.000
- Frei löslich in Wasser, DMSO, Formamid, Ethylenglykol und Glycerin
- Vielseitig und für verschiedene Labor- und Forschungsanwendungen anpassbar
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextran aus Leuconostoc spp.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?