Merck
D1152
Sigma-Aldrich
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt
HEPES Modification, With 4500 mg/L glucose, L-glutamine, and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate and pyruvate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
DME, DMEM
Größe auswählen
10 L
CHF 82.10
10 X 1 L
CHF 197.00
50 L
CHF 292.00
CHF 82.10
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 L
CHF 82.10
10 X 1 L
CHF 197.00
50 L
CHF 292.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
CHF 82.10
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
L-glutamine: yes
glucose: high
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Menge
Formulated to contain 17.3 grams of powder per liter of medium.
Rekonstituierung
Supplement with 3.7 g/L sodium bicarbonate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kiran Pandey et al.
Animal reproduction science, 181, 93-102 (2017-04-24)
Gonadotropin-releasing hormone receptors (GnRHRs) colocalize with insulin and glucocorticoid receptors in lipid rafts of the gonadotroph plasma membrane, where they facilitate downstream signaling. We recently found that orphan G-protein-coupled receptor (GPR)61 is expressed in the anterior pituitary (AP) of heifers
Jiping Sun et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 22(10), 4840-4855 (2018-07-20)
BMSCs are important in replacement therapy of diabetic nephropathy (DN). MiR-124a exerts effect on the differentiation capability of pancreatic progenitor cells. The objective of this study was to explore the molecular mechanisms, the functions of miR-124a and bone marrow mesenchymal
Jian Xu et al.
Redox biology, 12, 198-207 (2017-03-05)
Physapubescin B, a steroidal compound extracted from the plant Physalis pubescens L. (Solanaceae), has been reported to possess anti-cancer potential, whereas the molecular mechanism remains elusive. In this study, we first demonstrated that physapubescin B induced autophagy in human cancer
Peiyi Yan et al.
The American journal of Chinese medicine, 46(3), 673-687 (2018-04-05)
Curcumin is a hydrophobic polyphenol derived from turmeric: the rhizome of the herb Curcumalonga. Autophagy is an evolutionarily conserved process, in which cellular proteins and organelles are engulfed in autophagosome and then fuses with lysosome for degradation. Our previous study
Ciara E Keogh et al.
The Journal of biological chemistry, 292(27), 11561-11571 (2017-05-17)
CO2 is a physiological gas normally produced in the body during aerobic respiration. Hypercapnia (elevated blood pCO2 >≈50 mm Hg) is a feature of several lung pathologies, e.g. chronic obstructive pulmonary disease. Hypercapnia is associated with increased susceptibility to bacterial