D0822
DMEM - high glucose
StableCell™, with stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Dulbecco Modifiziertes Eagle-Medium – hoher Glucosegehalt, DME, DMEM
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
StableCell™ DMEM – hoher Glucosegehalt, With 4500 mg/L glucose, stable glutamine, sodium pyruvate and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
Endotoxin, tested
Komponenten
glucose: high
HEPES: no
stable glutamine
sodium pyruvate: yes
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable