Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium (DMEM) ist eine Modifikation des Basal Medium Eagle (BME) mit vierfacher Konzentration der Aminosäuren und Vitamine. Die ursprüngliche Formulierung enthielt 1000 mg/l Glucose und diente zur Kultivierung von embryonalen Mäusezellen. Seitdem wurde es auf verschiedene Arten modifiziert, um damit Primärkulturen von Mäuse- und Hühnerzellen sowie verschiedene normale und transformierte Zellen kultivieren zu können. Jedes dieser Medien enthält eine andere Kombination von L-Glutamin und Natriumpyruvat. Außerdem wurde die Glucosekonzentration auf 4500 mg/l erhöht, dieses Medium wird als „DMEM/High“ bezeichnet.
Menge
Formulated to contain 13.5 grams of powder per liter of medium.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 15055-15065 (2020-06-20)
Phosphocholine phosphatase-1 (PHOSPHO1) is a phosphocholine phosphatase that catalyzes the hydrolysis of phosphocholine (PC) to choline. Here we demonstrate that the PHOSPHO1 transcript is highly enriched in mature brown adipose tissue (BAT) and is further induced by cold and isoproterenol
Brown adipose tissue (BAT) metabolism influences glucose homeostasis and metabolic health in mice and humans. Sympathetic stimulation of β-adrenergic receptors in response to cold induces proliferation, differentiation, and UCP1 expression in pre-adipocytes and mature brown adipocytes. Here we show that
In recent years, evidence has accumulated to suggest that mutant huntingtin protein (mHTT) can spread into healthy tissue in a prion-like fashion. This theory, however, remains controversial. To fully address this concept and to understand the possible consequences of mHTT spreading
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value