Fortfahren mit
C6645
Cytosin β-D-Arabinofuranosid -hydrochlorid
≥99% (HPLC), synthetic (inorganic), crystalline
Synonym(e):
Ara-C -hydrochlorid, Cytarabin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 56.40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 76.10
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 257.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 416.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'460.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3O5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-713-9
MDL number:
UNSPSC Code:
12352208
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (inorganic)
Form:
crystalline
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
2-8°C
CHF 56.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytosin β-D-Arabinofuranosid -hydrochlorid, crystalline
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
crystalline
mp
197-198 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5.ClH/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8;/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16);1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI key
KCURWTAZOZXKSJ-JBMRGDGGSA-N
Application
Cytosine β-D-arabinofuranoside hydrochloride has been used in fetal bovine serum supplemented Dulbecco′s modified eagle medium (FBS-DMEM) and B27/neurobasal-A medium to inhibit the growth of glial cells. It has also been used to inhibit astrocyte proliferation in embryonic spinal cord neurons.
Biochem/physiol Actions
Ara-C is phosphorylated to Ara-CTP and is incorporatee into DNA. It inhibits DNA replication by forming cleavage complexes with topoisomerase I resulting in DNA fragmentation, and ultimately induces apoptosis via the PKC signaling pathway. Does not inhibit RNA synthesis. Anti-leukemia agent.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C17681162002C3350000
Cytarabin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162002
Cytarabin
Cytarabin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3350000
Cytarabin
description
crystalline
description
crystalline, ≥90% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
crystalline
form
crystalline
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hi I need the insert of this product please. Can you send me please? the batch number is SLCD2059
    1 answer
    1. Helpful?