Fortfahren mit
D9891
Doxycyclin -hyclat
Synonym(e):
Doxycyclin-hydrochlorid Hemiethanolat Hemihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 90.40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 251.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 396.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 786.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’050.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24N2O8 · HCl · 0.5H2O · 0.5C2H6O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
512.94
UNSPSC Code:
51284027
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5702728
CHF 90.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93.5% (HPLC), 95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
form
powder
storage condition
(Tightly closed. Dry. )
color
yellow to yellow-green
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].CCO.C[C@@H]1C2[C@H](O)C3[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]3(O)C(O)=C2C(=O)c4c(O)cccc14.C[C@@H]5C6[C@H](O)C7[C@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C(=O)[C@@]7(O)C(O)=C6C(=O)c8c(O)cccc58
InChI
1S/2C22H24N2O8.C2H6O.2ClH.H2O/c2*1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;1-2-3;;;/h2*4-7,10,14-15,17,25,27-29,32H,1-3H3,(H2,23,31);3H,2H2,1H3;2*1H;1H2/t2*7-,10?,14?,15-,17-,22-;;;;/m00..../s1
InChI key
HALQELOKLVRWRI-ZVACAFRPSA-N
General description
Doxycyclinhyclat, ein synthetisches Tetracyclin-Antibiotikum, weist eine antimikrobielle Breitspektrum-Aktivität gegen verschiedene Bakterien durch Bindung an die 30S- und möglicherweise die 50S-Ribosomenuntereinheiten auf. Diese Bindung unterbricht die Bindung von Aminoacyl-tRNA an den mRNA-Ribosom-Komplex und hemmt so effektiv die bakterielle Proteinsynthese, wodurch Wachstum und Replikation gestoppt werden.
Neben seinen antimikrobiellen Effekten dient Dioxycyclinhyclat als Inhibitor von Matrix-Metallproteinasen (MMPs), d. h. Enzymen, die für den Kollagenabbau im Bindegewebe entscheidend sind. Studien zu Hornhauterosion und rheumatoider Arthritis zeigen, dass der MMP-9- bzw. MMP-8-Spiegel signifikant verringert ist. Diese MMP-hemmende Eigenschaft trägt zur Erhaltung der Kollagenintegrität bei, verhindert einen übermäßigen Gewebeabbau und unterstützt die Gewebereparatur.
In der Zellbiologie wirkt Doxycyclinhyclat auf glatte Muskelzellen, verbessert die Adhäsion und beeinflusst die Neuorganisation fibrillärer Kollagenmatrizen. Sein Einfluss auf die Apicoplast-Genexpression in Plasmodium falciparum, dem Malaria verursachenden Parasit, fügt der Forschung zu Infektionskrankheiten eine bedeutende Dimension hinzu. Darüber hinaus trägt die Hemmung der Gewebebildung in Studien an Ratten zu seiner Relevanz für das Verständnis der Gewebeentwicklung bei.
Außerdem besitzt Doxycyclinhyclat Potenzial in der Metabolomikforschung, da es vielfältige Auswirkungen auf verschiedene zelluläre Prozesse hat. Im breiteren Kontext der biochemischen Forschung ist es aufgrund seiner vielseitigen Wirkungen ein wertvolles Instrument zur Untersuchung molekularer Mechanismen und Signalwege.
Application
Doxycyclinhyclat wurde zur Induktion von Gliomzellen und humanen embryonalem Nierenzellen 293T (HEK293T) verwendet.
Doxycyclinhyclat ist ein synthetisches Oxytetracyclin-Derivat. Es wurde zur Eliminierung von Borrelia burgdorferi und Anaplasma phagocytophilum in Nagerreservoiren und zur Eliminierung von Ixodes scapularis-Zecken eingesetzt[1]. Es ist ein Breitspektrumhemmer, der zur Hemmung von Matrixmetallproteinasen[2] (MMP) wie Typ-1-Collagenase in Wundheilungs- und Gewebeumbaustudien eingesetzt wird.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Doxycyclinhyclat hemmt die Entzündungsreaktion auf die Spirochäte Borrelia burgdorferi, den Erreger der Lyme-Krankheit.
Wirkungsspektrum: Wirksam gegen einen Breitspektrum-Inhibitor von Matrix-Metallproteinasen in vivo.
Features and Benefits
  • Für verschiedene Forschungsanwendungen geeignetes hochwertiges Antibiotikum
  • Ideal für die Forschung in den Bereichen Zellbiologie, Metabolomik und Biochemie.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5207334291226003
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, mycoplasma, Gram-positive bacteria, parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycoplasma, parasites
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
≥93.5% (HPLC), 95.0-102.0% anhydrous basis (ethanol free based)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Doxycyclin -hyclat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. What grade is D9891? Is it food-grade?
    1 answer
    1. This product is not food-grade. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Unfortunately, a food grade Doxycycline hyclate product is not currently offered.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the potency in µg/mg of Product D9891, Doxycycline Hyclate?
    1 answer
    1. The potency of this product has not been tested.
      Helpful?
  4. Does this powder if stored in dark at 4 degree expires? Doxycycline hyclate, Product D9891
    1 answer
    1. This product is assigned an expiration date of 4 years from the date of Quality Release. The expiration date is lot specific and reported on the product label and the Certificate of Analysis. The recommended storage temperature range is 2 - 8°C. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/162/885/d9891pis.pdf
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. What is the expiration date of Doxycycline hyclate(powder, not solution) from the date of purchase?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 3.5 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  7. Once reconstituted in water, can Doxycycline hyclate be stored long-term at -20°C ?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of Doxycycline are light sensitive and should be used within 48 hours. The long term stability of aqueous solutions at -20°C has not been evaluated. However, the Doxycycline HCl Ready Made solution is prepared at 100 mg/ml in DMSO. This product is assigned a shelf life of 1 year and is stored at -20°C. See the links below to review the product datasheet for D9891, as well as a sample Certificate of Analysis for the Ready Made Solution, D3072.
      Datasheet, D9891
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/162/885/d9891pis.pdf
      Sample Certificate, D3072
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D3072-1ML0000229139.pdf
      Helpful?
  8. What is the solubility of Doxycycline hyclate, Product D9891?
    1 answer
    1. Doxycycline hyclate is soluble in water at up to 50 mg/ml.
      Helpful?
  9. Is doxycycline hyclate soluble in DMSO?
    1 answer
    1. According to literature sources, doxycycline hyclate is soluble in DMSO at a concentration of 100 mM.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  