Fortfahren mit
D3897
2′-Desoxycytidin
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
Cytosindesoxyribosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 34.80
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 66.00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 124.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 142.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 487.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.22
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-454-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
87567
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
CHF 34.80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2′-Desoxycytidin, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H13N3O4/c10-7-1-2-12(9(15)11-7)8-3-5(14)6(4-13)16-8/h1-2,5-6,8,13-14H,3-4H2,(H2,10,11,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
General description
2′-Desoxycytidin (DesoxyC) ist eines der Desoxynukleoside, die Cytosin als Nukleobase enthält. Es kommt im Blut, im Stuhl und im Urin vor.
Application
2′-Desoxycytidin wird wie folgt verwendet:
  • als Substrat für Trypanosoma brucei-Cytidin-Deaminase (TbCDA) zur Messung der Aktivität[1]
  • als Standard zur Isolierung und Quantifizierung des Metabolitgehalts in der interstitiellen Flüssigkeit muriner Tumore mittels Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie[2]
  • zur Untersuchung der Rolle von Autophagie als Reaktion auf Onkogene und DNA-Replikationsstress.[3]
Biochem/physiol Actions
2′-Desoxycytidin (DesoxyC) bildet nach Phosphorylierung dCTP, das zur Synthese von DNA mittels verschiedener DNA-Polymerasen oder reverser Transkriptasen verwendet wird. DesoxyC ist das Substrat für die Desoxycytidin-Deaminase (EC 3.5.4.14), durch welche sie in 2′-Desoxyuridin umgewandelt wird. DesoxyC wird durch das Enzym Desoxycytidin-Kinase (DCK) zum Nukleotid dCMP phosphoryliert. DesoxyC dient als potenzieller Marker für Kopf- und Halskrebs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D5782D5412D7400
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.5%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)