Fortfahren mit
F5307
5−Fluoro−2′−deoxycytidine
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
2′-deoxy-5-fluoro-Cytidine, FCDR, FdCyd
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 91.20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 355.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12FN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 91.20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C9H12FN3O4/c10-4-2-13(9(16)12-8(4)11)7-1-5(15)6(3-14)17-7/h2,5-7,14-15H,1,3H2,(H2,11,12,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
IDYKCXHJJGMAEV-RRKCRQDMSA-N
Biochem/physiol Actions
5-Fluoro-2′-deoxycytidine is a mechanism based DNMT (DNA cytosine-5 methyltransferase) inhibitor, that forms a covalent link with the cysteine residue in the active site of DNMT.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6571SML0653G6423
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)