Fortfahren mit
C5914
Zellauflösungslösung, nicht enzymatisch 1x
Prepared in phosphate buffered saline without calcium and magnesium, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Dissoziationslösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 104.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
Concentration:
1 ×
CHF 104.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
liquid
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.9-7.1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Die Zelldissoziation mit nicht-enzymatischen Methoden in den mesenchymalen Stromazellen des Menschen unterstützt die Zellablösung und erhält die Zellfunktionen, insbesondere die Expression des Chemokinrezeptors an der Zelloberfläche.
Application
Nicht-enzymatische Spezialformulierung für das behutsame Ablösen von an Kunststoff- oder Glasoberflächen haftenden Zelltypen.
Die enzymfreie Zelldissoziationslösung 1x wird bei der Dissoziation von retinalen Astrozytenkulturen, U87-Glioblastom-Tumorzellen und kardialen Stammzellen (CSC) verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3449C5789S-004-M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
concentration
1 ×
concentration
1 ×
concentration
1 ×
concentration
-
form
liquid
form
aqueous solution
form
solution
form
liquid
pH
6.9-7.1
pH
7.70-8.30
pH
6.5-7.5
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. When trypsin is used to detach cells, one usually adds fetal bovine serum (FBS) to the media. Should FBS be used with Product C5914, Cell Dissociation Solution?
    1 answer
    1. No. FBS is used to inactivate trypsin. This product is not enzymatic, so there is no need to use FBS. The cells can be washed with phosphate buffered saline (PBS). When the cells are to be cultured, then one would need to add FBS.
      Helpful?
  2. Can one use Product C5914, Cell Dissociation Solution, with tissue?
    1 answer
    1. We have only used with monolayer cell culture, and therefore we have no information on its usage with tissue.
      Helpful?
  3. Does Product C5914, Cell Dissociation Solution, work with epithelial cells?
    1 answer
    1. It will work with most cell types.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Does Product C5914, Cell Dissociation Solution, contain EDTA?
    1 answer
    1. Yes, it does contain EDTA; the concentration is proprietary.