Merck
SCR006
Sigma-Aldrich
Accumax Zellzählungslösung getestet in mittels DPBS sterilfiltrierter Zellkultur
Accumax™Cell Counting Solution in DPBS Sterile-filtered Cell Culture Tested
A cell detachment solution of proteolytic, collagenolytic & DNAse enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Synonym(e):
Accumax-Zelllösung, Zellzähllösung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.78
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type cardiac stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Zellablösungslösung aus proteolytischen und kollagenolytischen Enzymen sowie DNAse-Enzymen. Diese ist nützlich für eine Vielzahl von Zelllinien, aber ACCUMAX wirkt nicht auf alle Zellen oder Zelltypen. Auch die Passagenzahl und die Konfluenz können Einfluss darauf haben, wie gut das Reagenz wirkt, da die Mengen und der Aufbau der extrazellulären Kollagenmatrix je nach Alter und Kulturzustand variieren. Da ACCUMAX ein schonenderes, weniger universell proteolytisches Spaltgemisch ist, müssen Reagenzmengen und Inkubationszeiten für jedes Zellsystem optimiert werden.
Das Reagenz dient zur Herstellung von Einzelzellsuspensionen aus Kulturen mit verklumpten Zellen für die korrekte Zellzählung, zur Ablösung von Zellen aus Primärgewebe und zur routinemäßigen Ablösung von Zellen von Standard-Kunststoffmaterialien für Gewebekulturen und haftbeschichteten Kunststoffmaterialien wie zum Beispiel SmartPlastic. ACCUMAX enthält keine von Säugetieren oder Bakterien abgeleiteten Produkte.
Jede Charge ACCUMAX wird (mit der Membranfiltrationsmethode gemäß USP) auf Sterilität, (mit synthetischen chromogenen Tetrapeptiden) auf enzymatische Aktivität und auf Ablösung der Zellen von Kunststoffmaterialien für Gewebekulturen geprüft.
ACCUMAX wird erfolgreich bei zahlreichen Zelltypen eingesetzt wie zum Beispiel: CHO, BHK, 293, COS, Sf9 und primären Hepatozyten-Zellen des Welses.
Anwendung
Zellablösungslösung aus proteolytischen und kollagenolytischen Enzymen sowie DNAse-Enzymen. Das Reagenz ist für die Herstellung von Einzelzellsuspensionen aus Kulturen mit verklumpten Zellen für die korrekte Zellzählung sowie für die Ablösung von Zellen aus Primärgewebe geeignet.
Physikalische Form
100 mL gebrauchsfertige gefrorene sterile Flüssigkeit. 1x ACCUMAX-Enzyme in PBS-Pufferlösung nach Dulbecco (0,2 g/L KCl, 0,2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl und 1,15 g/L Na2HPO4) mit 0,5 mM EDTA-4Na.
Lagerung und Haltbarkeit
Haltbar bei Lagerung bei -20 °C. Das Verfallsdatum der Charge beachten. Es wird empfohlen, das Produkt nach Erhalt bei -20 °C aufzubewahren. Nach dem Auftauen kann ACCUMAX bis zu 2 Monate bei 4 °C gelagert werden. NICHT BEI RAUMTEMPERATUR AUFBEWAHREN. Bei der Handhabung immer sterile Verfahren anwenden.
Rechtliche Hinweise
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jacqueline S Penaloza et al.
Biochemical and biophysical research communications, 520(2), 284-290 (2019-10-09)
The Mesp1 lineage contributes to cardiac, hematopoietic and skeletal myogenic development. Interestingly, muscle stem cells residing in craniofacial skeletal muscles primarily arise from Mesp1+ progenitors, but those in trunk and limb skeletal muscles do not. To gain insights into the
Verwandter Inhalt
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Questions
  1. Hi What is the difference between this and A7089? I want the best one for detaching small clumps into single cells of a suspension culture of HEK293. I need it only for cell counting, and not for the culture itself. Thanks, Rachel
    1 answer
    1. Products SCR006 and A7089 are both Accumax solutions used to detach clumped cells and have been used on many different types of cells (CHO, BHK, 293, COS, Sf9, and catfish primary hepatocyte cells). Both products should be thawed at 37°C before use, and added at equal volume to a sample of clumped cells. Once added, allow 5-10 minutes at 37°C for incubation and count cells as you would normally.
      Product SCR006 is supplied as 100 ml, ready to use, frozen sterile liquid. 1X ACCUMAX™ enzymes are prepared in Dulbecco′s PBS (0.2 g/L KCl, 0.2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl, and 1.15 g/L Na2HPO4) containing 0.5mM EDTA-4Na.
      Product A7089 is supplied as a sterile, ready-to-use frozen liquid and Prepared in Dulbecco′s PBS (0.2 g/L KCl, 0.2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl, and 1.15 g/L Na2HPO4), this product does not contain EDTA-4Na.
      Some additional differences are the types of test specifications and the quality level for both products. Product SCR006 has a quality level of 300 while product A7089 has a quality level 200. Products with a quality level of 200 are for non-regulated applications with limited change control requirements. Products with a quality level of 300 are for products used in applications requiring enhanced change control and quality agreement. Please view the sample certificate of analysis for both products for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/SML1312-5MG0000134372.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/A7089-500MLSLCP7645.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review