Merck
M8266
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid
anhydrous, ≥98%
Synonym(e):
Magnogene
Größe auswählen
100 G
CHF 65.40
1 KG
CHF 208.00
CHF 65.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 65.40
1 KG
CHF 208.00
About This Item
Lineare Formel:
MgCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 65.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
Assay
≥98%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.5% Insolubles
bp
1412 °C/1 atm (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
714 °C (lit.)
Dichte
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumchlorid ist ein weißer kristalliner Feststoff, der in Wasser und Alkohol löslich ist. Die Struktur ist kubisch und dicht gepackt mit abwechselnden Schichten oktaedrischer Löcher, die mit Mg2+-Ionen belegt sind. Auf dem Gebiet der Solarzellen und Batterien findet es vielfach Einsatz.
Anwendung
Magnesiumchlorid kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Herstellung passivierter ZnO-Nanopartikel als Elektronentransportschicht für PbS-Quantum-Dot-Solarzellen. Dadurch werden die Zelldefekte reduziert und die Effizienz deutlich verbessert.
  • zur Zubereitung von dualem Salzelektrolyt für wiederaufladbare hybride Mg/Li-Batterien zur Verbesserung der ionischen Leitfähigkeit
  • als Dotierstoff zur Herstellung der Mg-dotierten TiO2-Elektronentransportschichten für bei niedrigen Temperaturen verarbeitete, planare Heterojunction-Perowskit-Solarzellen. Die Mg-Dotierung trägt wesentlich zur Verbesserung der Leistungsumwandlungseffizienz von Solarzellen bei.
Vorsicht
Das Auftreten von grauen/schwarzen Flecken sollte keinen Einfluss auf die Verwendung haben.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The effect of temperature and humidity on electrospinning.
J. Mater. Sci., 44(5), 1357-1362 (2009)
Manal A Farg et al.
Human molecular genetics, 23(13), 3579-3595 (2014-02-20)
Intronic expansion of a hexanucleotide GGGGCC repeat in the chromosome 9 open reading frame 72 (C9ORF72) gene is the major cause of familial amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal dementia. However, the cellular function of the C9ORF72 protein remains unknown.
Takeshi Tomita et al.
PloS one, 9(9), e108957-e108957 (2014-10-01)
Celastramycin A, a small molecule that inhibits the production of antibacterial peptides in an ex vivo culture system of Drosophila, suppresses the TNFα-mediated induction of IL-8 in mammalian cells. To understand its molecular mechanism, we examined Celastramycin A binding proteins
Benjamin Dombert et al.
PloS one, 9(10), e110846-e110846 (2014-10-23)
Spinal muscular atrophy (SMA) is caused by deficiency of the ubiquitously expressed survival motoneuron (SMN) protein. SMN is crucial component of a complex for the assembly of spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) particles. Other cellular functions of SMN are less
Fernando Cartón-García et al.
Scientific reports, 5, 12312-12312 (2015-07-24)
Inherited MYO5B mutations have recently been associated with microvillus inclusion disease (MVID), an autosomal recessive syndrome characterized by intractable, life-threatening, watery diarrhea appearing shortly after birth. Characterization of the molecular mechanisms underlying this disease and development of novel therapeutic approaches
Protokolle
TE Buffer; Elution Buffer; 10x Ligation Buffer; 0.5 M PIPES Buffer; Inoue Transformation Buffer
Accurately measure the moisture content in Magnesium Chloride (MgCl2) through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How do I store MgCl2 solution, once it's dissolved in water?
    1 answer
    1. When filter sterilized, this product may be stored at room temperature for up to 2 years, provided no contaminants are introduced. Please see the link below to review the product datasheet for item M1028, a prepared 1M solution:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/206/954/m1028pis.pdf
      Helpful?
  4. Would it be suitable for biochemical applications, such as preparing a buffer solution for bacterial treatment? Or would it be preferable to order a ready-to-use 1M solution (ex. M1028)?
    1 answer
    1. Product M8266 can be used in buffer preparation. The salt can be selected if you require a solution at a specific concentration that is not commercially available. This would require you to also have access to a suitable water source. If you decide to choose a solution this would reduce your preparation time. It is necessary to determine if a specific volume and concentration is required for the intended application.
      Helpful?
  5. What is Product M8266, Magnesium chloride, soluble in?
    1 answer
    1. Per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 13th Edition, this product is soluble in water (100 mg/ml), yielding a hazy, colorless solution.  Please also note that this could be a very exothermic reaction.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. What is the particle size of Product M8266, Magnesium chloride?
    1 answer
    1. According to our supplier, the particle size will range from - 10 + 100 mesh.