Merck
C5789
Zellauflösungslösung, nicht enzymatisch 1x
Prepared in Hanks′ Balanced Salt Solution without calcium and magnesium, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Zelldissoziationsreagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
Concentration:
1 ×
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
pH
6.5-7.5
shipped in
wet ice
storage temp.
room temp
General description
Puffersysteme mit nicht-enzymatischer Zelldissoziationslösung sind eine Alternative zu kanonischen Trypsin-basierten Puffern bei der Dissoziation adhärenter mesenchymaler Stammzellmonoschichten (MSC-Monoschichten).
Application
Nicht-enzymatische Spezialformulierung für das behutsame Ablösen von an Kunststoff- oder Glasoberflächen haftenden Zelltypen.
Nicht-enzymatische 1x Zelldissoziationslösung wird zur Dissoziation muriner Makrophagenzellen (RAW2647), A549-Lungenzellen, Inselzellen sowie 2D-Zellen und 3D-Mammospheren verwendet.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)