Merck
C3019
Sigma-Aldrich
Coenzym A Trilithiumsalz
≥93%
Synonym(e):
CoA Li3
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H33Li3N7O16P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
785.33
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
Assay
≥93%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16?,20-;;;/m1.../s1
InChIKey
QSCBPHBAFBVXRK-HJKJOZROSA-K
Allgemeine Beschreibung
Coenzym A (CoA) wird mithilfe des Enzyms Pantothenatkinase aus Phosphopantothenat synthetisiert und ist der Master-Regulator.
Anwendung
Coenzym A-Trilithiumsalz wurde verwendet:
  • zur Erstellung der Standardkurve in kinetischen Assays der Acylierung von Acetyltransferase Gcn5
  • als Cofaktor im Assay der JNADH- und JNADPH-Produktion
  • in der Markierung mit Sonde Alexa647 (AF647)
Biochem./physiol. Wirkung
Coenzym A (CoA, CoASH, HSCoA) ist ein Coenzym, das die enzymatische Acylgruppen-Transferreaktionen ermöglicht und die Synthese und Oxidation von Fettsäuren unterstützt. CoA ist an den Mechanismen vieler verschiedener Enzyme beteiligt. Acyl-CoA-Anreicherung ist an Stoffwechselstörungen beteiligt und kann indirekt zur Pathogenese von Herzversagen, Diabetes und Adipositas durch von CO ausgelösten mitochondrialen Stress führen.
Sonstige Hinweise
Weitere technische Informationen und eine vollständige Liste von Coenzym-A-Derivaten finden Sie in der Ressource für Acyltransferreagenzien
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structural basis for acyl-group discrimination by human Gcn5L2
Ringel AE and Wolberger C
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 72(7), 841-848 (2016)
Constructing a synthetic pathway for acetyl-coenzyme A from one-carbon through enzyme design
Lu X, et al.
Nature Communications, 10(1), 1378-1378 (2019)
Jessica P Kuppan et al.
eLife, 10 (2021-09-30)
The complement system is a critical host defense against infection, playing a protective role that can also enhance disease if dysregulated. Although many consequences of complement activation during viral infection are well established, mechanisms that determine the extent to which
Characterization of Fluorescein Arsenical Hairpin (FlAsH) as a Probe for Single-Molecule Fluorescence Spectroscopy
Fernandes DD, et al.
Scientific reports, 7(1), 13063-13063 (2017)
Respiratory phenomics across multiple models of protein hyperacylation in cardiac mitochondria reveals a marginal impact on bioenergetics
Fisher-Wellman KH, et al.
Cell Reports, 26(6), 1557-1572 (2019)