Fortfahren mit
D3385
3′-Dephosphocoenzym A
≥90% (HPLC)
Synonym(e):
3′-Dephosphocoenzym A, dpCoA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 220.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 870.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H35N7O13P2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
687.55
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Biological source:
synthetic (organic)
CHF 220.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
impurities
≤1% CoA
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H35N7O13P2S/c1-21(2,16(32)19(33)24-4-3-12(29)23-5-6-44)8-39-43(36,37)41-42(34,35)38-7-11-14(30)15(31)20(40-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28/h9-11,14-16,20,30-32,44H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,25,26)
InChI key
KDTSHFARGAKYJN-UHFFFAOYSA-N
Application
Dephospho-Coenzym A ist der direkte Vorläufer von Coenzym A. Es wird verwendet für die Synthese von Coenzym A durch bifunktionale CoA-Synthase (CoASy, 4′-Phosphopantethein-Adenylyltransferase/Dephospho-CoA-Kinase), die den Transfer von γ-Phosphat aus ATP auf das Dephospho-Coenzym A katalysiert.
3′-Dephospho-Coenzym A wurde als Substrat für die Einleitung der Transkription verwendet.
Biochem/physiol Actions
3′-Dephospho-Coenzym A (DepCoA), auch als DesphosphoCoA (dpCoA) bezeichnet, wird durch das Enzym Phosphopantethein-Adenylyltransferase aus 4-Phosphopantethein synthetisiert. Es ist ein Zwischenprodukt im biosynthetischen Weg von Coenzym A. In Gegenwart von Dephospho-CoA-Kinase (CoaE) wird Dephospho-Coenzym A zu Coenzym A umgewandelt. 3′-Dephospho-Coenzym hat eine purinähnliche Adenosindiphosphat-Teilstruktur und ist ein nicht-kanonisches Nukleotid und ein Transkriptions-Initiator. Es kommt regelmäßig bei In-vitro-Transkriptionsstudien für die Initiation der RNA-Synthese zum Einsatz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6904A9501D134406
description
≥90% (HPLC)
description
90-95%
description
≥98.5% (HPLC), powder
description
97%
assay
≥90% (HPLC)
assay
90-95%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
97%
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
solubility
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)