As reported in the PROPERTIES section, this product is soluble in H2O at 50 mg/mL yielding a clear, colorless solution.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 150.00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 288.00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 636.00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'590.00 |
Über diesen Artikel
CHF 150.00
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL protein, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);
InChI key
OPIJLICRFQMMJH-UHFFFAOYSA-N
Application
- in Krebs-Ringer-Bikarbonat-Medium für die Präinkubation von trypsinierten und resuspendierten Fibroblasten für Fettsäureoxidations-Assays
- in HEPES (4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsäure)-Puffer für den Szintillationsnähenachweis bei der Fettsäuresynthese
- als interner Standard im Reaktionsgemisch für Succinyl-CoA-Ligase-Assays
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description 97% (CP) | description ≥90% | description ≥85% |
| assay ≥90% (HPLC) | assay 97% (CP) | assay ≥90% | assay ≥85% |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL protein, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malonyl-Coenzym A
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
whats the appropriate solvent? PBS? DMSO? DW?
1 answer-
Helpful?
-
-
Malonyl Coenzyme A can be store as aqueous solution ?
1 answer-
The stability of Malonyl Coenzyme A in aqueous solution has not been determined. However, other sources indicate that prepared solutions may be stable for several months at a minimum of -20 °C.