Fortfahren mit
D4434
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt
osteoclastic activity inhibitor, powder
Synonym(e):
Cl2MDP, Clodronate disodium, Clodronic acid disodium salt, DMDP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 314.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2O6Cl2Na2P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
245-078-9
MDL number:
Form:
powder
CHF 314.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dichloromethylenediphosphonic acid disodium salt,
form
powder
Quality Segment
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Cl)(Cl)P(O)([O-])=O
InChI
1S/CH4Cl2O6P2.2Na/c2-1(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
HJKBJIYDJLVSAO-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Analog of pyrophosphate ion that inhibits the osteoclastic activity leading to bone resorption and osteoporosis. The compound is used in cancer research, especially in skeletal metastases and breast carcinoma. When entrapped in liposomes, it is used for macrophage-selective depletion (macrophage "suicide" technique), especially in spleen and liver. Found also to inhibit collagenase and matrix metalloproteinase1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D6899E1644B1125
description
-
description
-
description
BioUltra, 98.5-101.5%
description
for spectrophotometric det. of Cu, Fe
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
Gene Information
rat ... Man2a1(25478), Si(497756)
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)