Fortfahren mit
H3375
HEPES
≥99.5% (titration)
Synonym(e):
4-(2-Hydroxyethyl)-piperazin-1-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 68.10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 161.00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 339.00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 596.00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'050.00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 3'860.00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-907-9
Beilstein/REAXYS Number:
883043
MDL number:
CHF 68.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for component for culture media, suitable for enzyme extraction
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES, auch bekannt als 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl-ethansulfonsäure, ist ein zwitterionischer N-substituierter Aminosulfonsäure-Puffer. Er ist im pH-Bereich von 6,8 bis 8,2 wirksam, mit einem pKa-Wert von 7,48 bei 25 °C. HEPES ist einer der besten Allzweckpuffer, insbesondere in der Zellbiologie, der biochemischen und biologischen Forschung. Es ist ein zwitterionischer Puffer und einer der Good-Puffer, der mit den meisten Metallionen keine signifikanten Komplexe bildet. Durch diese Eigenschaft ist er als nicht-koordinierender Puffer in Lösungen mit Metallionen geeignet.
HEPES wird in Zellkulturen häufig eingesetzt und hält den physiologischen pH-Wert trotz Schwankungen der Kohlendioxidkonzentration, die durch die Zellatmung verursacht werden, hervorragend aufrecht. Diese Eigenschaft ist in Bicarbonatpuffern nicht so ausgeprägt. Es dient als Ampholytentrenner für die Erzeugung von pH-Gradienten bei isoelektrischer Fokussierung und weist im Vergleich zu Puffern mit weniger substituierten Amingruppen wie Tris eine geringere Interferenz mit DNA-Restriktionsenzymreaktionen auf. Neben diesen Anwendungen findet HEPES möglicherweise auch in verschiedenen biologischen und biochemischen Studien Anwendung, darunter Immunpräzipitation, Zelllyse und Live-Cell-Imaging. Durch seine Vielseitigkeit ist es ein unverzichtbares Instrument für verschiedene Forschungsanwendungen.
HEPES wurde als einer der besten für die biologische Forschung erhältlichen Allzweckpuffer beschrieben. Bei einem biologischen pH-Wert ist das Molekül zwitterionisch und als Puffer wirksam im pH-Wertbereich von 6,8 bis 8,2. HEPES wird in vielfältigen Anwendungen, einschließlich Gewebekulturen, eingesetzt. Es wird häufig zur Pufferung von Zellkulturmedien in Luft eingesetzt. HEPES findet Anwendung in In-vitro-Experimenten auf Mg.
Application
Anwendung von HEPES:
  • als Bestandteil von Danieau-Medium, das zur Verhinderung der Melaninpigmentbildung nach der Gastrulation in Zebrafischembryonen eingesetzt wird
  • als Bestandteil der Salzlösung nach Hanks für den Eisenabbautest
  • als Bestandteil von HEPES-Medium bei der Transfektion von Zellkulturen mit Plasmiden
  • zusammen mit RPMI-1640, L-Glutamin, FBS, Natriumpyruvat und β-Mercaptoethanol für die Kultur von Ratten-Insulinomzellen
  • als Zusatzstoff in TCM199-Medium zum Waschen frischer Oozyten, die für Kerntransferstudien benötigt werden
Features and Benefits
  • Hochreines Produkt für die biochemische und biologische Forschung
  • Für Zellkulturen geeignet
  • Hohe Löslichkeit in Wasser mit einem nützlichen pH-Bereich von 6,8 bis 8,2 und einem pKa-Wert von 7,5 bei 25 °C.
Other Notes
Siehe Redi-Dri™-Produktauflistung RDD002
Die HEPES-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener HEPES-Produkte.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD002PHR1428H7523
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
description
≥99.5% (titration)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
400
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
-
form
powder
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Hello, Is it possible that there are traces of iron or zinc in the final product ? Thank you
    1 answer
    1. Trace metal analysis is not performed on this product. The iron and zinc levels are not determined. However, testing for product 54457, HEPES for molecular biology, BioUltra, does include trace metal analysis, included iron and zinc. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate of Analysis for the 54457, HEPES.
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/54457#product-documentation
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. What concentration of HEPES should be used for cell culture without CO2, to maintain optimal pH?
    1 answer
    1. This product has not been tested for cell culture use. A better choice is H4034 HEPES BioPerformance Certified, ?99.5% (titration), suitable for cell culture, or one of the other products referred to in the Technical Bulletin found in the documentation section of the product page:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h4034#product-documentation
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the purpose of using HEPES in cell culture?
    1 answer
    1. HEPES provides supplemental buffering for media in pH range of 7.2 to 7.6. It has no nutritional value to cells.
      Helpful?
  7. What is the concentration of HEPES used in cell culture?
    1 answer
    1. HEPES is typically used in cell culture in the range of 10-25 mM.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Southampton
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Arrived quickly and well packaged
    Arrived very quickly and well packaged, thank you.
    Helpful?